Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC™ 6538P™
Description
Le Quanti-Cult Plus™ Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC™ 6538P™ de Thermo Scientific™ se présente sous la forme d’un film de microorganismes conservés à l’intérieur du bouchon d’un flacon en plastique, prêts pour la réhydratation et les procédures de contrôle qualité.
- Aucune dilution de série requise
- Fournit moins de 100 unités formant des colonies (CFU) dans 0,1 ml d’inoculum unique
- 10 tests/flacon de contenu reconstitué ; 100 tests/kit
- Prêts pour la réhydratation
- Pour une utilisation dans les procédures de contrôle qualité
Inclut :
10 flacons d’organismes préservés et 10 flacons de réhydratation
Spécification
Spécification
| ATCC® | 6538PTM* |
| Description | Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC™ 6538P™ |
| Format | Quanti-Cult Plus |
| Type de produit | Organismes pour le contrôle qualité |
| Classe d’organisme cible | Cocci |
| Type de test | CQ quantitatif |
| Type d’emballage | 100 tests / kit |
| Quantité | 100 tests/kit |
| Désignation des souches | FDA 209P |
*L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC™ et sont utilisés sous licence.