Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Streptococcus pyogenes ATCC™ 19615™
Code produit 12926037
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 tests/kit
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12926037 100 tests/kit 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Si vous souhaitez passer commande, une déclaration ATCC signée est requise.
Code produit 12926037 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R4717000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1340.00€
    743.95€ / 10 pièces
    Économisez 596.05€
    44% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Si vous souhaitez passer commande, une déclaration ATCC signée est requise.
Bénéficiez d’une identification rapide et précise des organismes microbiologiques avec des organismes biologiques réels se développant sur des milieux de culture microbiologiques frais enrichis.
Le Quanti-Cult Plus™ Streptococcus pyogenes ATCC™ 19615™ de Thermo Scientific™ se présente sous la forme d’un film de microorganismes conservés à l’intérieur du bouchon d’un flacon en plastique, prêts pour la réhydratation et les procédures de contrôle qualité.
  • Aucune dilution de série requise
  • Fournit <100 unités formant des colonies (CFU) dans un seul inoculum de 0.1 ml <100 colony forming units (CFUs) in a single 0,1mL inoculum
  • 10 flacons de tests / flacons de contenu reconstitué ; 100 tests / kits
  • Prêts pour la réhydratation
  • Pour une utilisation dans les procédures de contrôle qualité
Comprend :
10 flacons d’organismes préservés et 10 flacons de réhydratation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
ATCC® 19615TM*
Description Streptococcus pyogenes ATCC™ 19615™
Format Quanti-Cult Plus
Type de produit Organismes pour le contrôle qualité
Classe d’organisme cible Cocci
Type de test CQ quantitatif
Type d’emballage 100 tests / kit
Quantité 100 tests/kit
Désignation des souches WDCM00013, Bruno [NEP 104226]
*L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC™ et sont utilisés sous licence.