Learn More
BD Biosciences™ Microbilles de phycoérythrine (PE) Quantibrite™
Code produit 10626384
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 tubes / kit ;
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10626384 10 tubes / kit ; 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10626384 Fournisseur BD Biosciences™ Code fournisseur 340495
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Kit de quantification par fluorescence de PE pour l’estimation par cytométrie en flux des anticorps liés par cellule.
  • Chaque tube de PE BD Quantibrite™ contient un culot lyophilisé de microbilles conjuguées avec quatre classes de phycoérythrine (PE)
  • Le culot est retenu dans le fond du tube par un dispositif de retenue en acier inox
  • Le nombre de molécules de PE par microbille à chaque niveau varie selon les lots ; les informations spécifiques aux lots sont incluses dans chaque kit
  • Chaque tube de BD Quantibrite contient de la gélatine ainsi que de l’azoture de sodium et est conditionné dans un sachet en feuille de métal
  • Il y a 10 tubes par kit
  • Les tubes de PE BD Quantibrite doivent être utilisés avec des anticorps monoclonaux marqués PE pour estimer les ABC à l’aide de la cytométrie en flux.
  • Lorsque vous exécutez un tube de PE BD Quantibrite avec les mêmes paramètres que le dosage, l’axe FL2 peut être converti pour donner le nombre de molécules de PE liées par cellule
  • À l’aide des rapports connus de PE aux anticorps, vous pouvez convertir les molécules de PE par cellule en anticorps par cellule
  • Ces facteurs, et d’autres facteurs affectant la quantification, sont décrits en détail dans le livre blanc BD Quantibrite
  • Stockez les sachets en feuille de métal à une température comprise entre 2°C et 8°C et ne les congelez pas
  • Conservez à l’abri de la lumière.
  • Lorsque les recommandations de stockage sont respectées, le réactif est stable jusqu’à la date de péremption indiquée sur l’étiquette du sachet
  • Reconstituez le culot immédiatement après avoir retiré le tube du sachet
  • Le culot reconstitué est stable pendant 24 heures lorsqu’il est protégé de la lumière et stocké à une température compris entre 2°C et 8°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 10 tubes / kit ;
Quantité 10 tubes / kit ;
Type de produit Perles de phycoérythrine (PE)