Learn More
Invitrogen™ QuantiGene™ Plex Panel de gènes d'entretien des vaches, 9-plex
Code produit 31369958
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 plaque
10 plaques
3 plaques
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31369958 10 plaques
31369952 1 plaque
31369675 3 plaques
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31369958 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur QGP309COWHKPANEL
 Article restreint
Expédition estimée: 06-11-2026
Le QuantiGene Plex Le panel de gènes de ménage bovins (9-plex) permet de mesurer l'expression de gènes de ménage bovins pertinents grâce à l'analyse de neuf cibles d'ARN et biomarqueurs dans un seul puits. Luminex xMAP technologie combinée à l'amplification du signal par ADN ramifié.
L'/Le/La QuantiGene Plex Le panel de gène pour le stockage de la vache, à 9 plexes, permet de mesurer l’expression des gènes pertinents pour le bouffage par l’analyse de 9 cibles ARN et de biomarqueurs dans un seul puits à l’aide Luminex xMAP en combinaison avec l’amplification du signal de l’ADN ramifié. Ce panel contient des gènes de garde qui sont couramment utilisés comme gènes de référence dans les études d’expression génétique pour une normalisation et un contrôle de qualité fiables.
Cibles : ACTB, GAPDH, HMBS, HPRT1, PPIB, RPL19, RPS9, RPL35A, PAK2
QuantiGene Plex Les panels sont testés de manière approfondie en matière de combinabilité des cibles, d'interférences et de réactivité croisée afin de fournir des niveaux exceptionnels de validation et de précision. Ce panneau est utilisé en combinaison avec le QuantiGene Plex Kit de dosage, qui contient tous les tampons, plaques et réactifs de détection nécessaires pour effectuer le dosage dans des plaques à 96 puits.
Caractéristiques de QuantiGene Plex Les panneaux comprennent :
  • Le multiplexage véritable —permet de mesurer plusieurs gènes d'intérêt et des gènes de ménage dans le même puits sans réactivité croisée.
  • L'analyse d'échantillons complexes —fonctionne avec l'ARN dégradé et réticulé dans les tissus FFPE et le sang.
  • La plateforme standardisée —utilise un format à 96 plaques compatible avec Luminex 200 , FLEXMAP 3D et les systèmes INTELLIFLEX (format 384 puits disponible sur demande)
  • Le flux de travail simple —utilise un flux de travail de type ELISA avec hybridation directe des transcrits sur des billes et marquage des transcrits (amplification du signal d'ADN ramifié et lecture PE).
  • Personnalisez ce panel avec des cibles validées —si nécessaire, ou sélectionnez des cibles alternatives parmi notre vaste catalogue de plus de 22 000 gènes pour créer des panels de recherche personnalisés.
  • Délais de livraison rapides pour une livraison express
Technologie des panneaux et de l'amplification du signal
QuantiGene Plex Les tests sont des tests d'hybridation permettant la quantification directe de l'ARN à partir de lysats cellulaires, d'homogénats de tissus ou d'ARN purifié, et ils permettent la mesure de plusieurs cibles dans le même puits grâce au multiplexage. QuantiGene Plex Les panneaux contiennent deux composants : un ensemble de sondes spécifiques à la cible et des billes de capture magnétique. Les sondes spécifiques à la cible sont utilisées pour capturer l'ARN d'intérêt, et la technologie de l'ADN ramifié amplifie ensuite les signaux fluorescents, qui sont lus à l'aide d'un Luminex xMAP instrument. L'intensité du signal fluorescent est directement proportionnelle à la quantité d'ARNm cible présente dans l'échantillon. Cela permet une quantification (relative) de l'expression génique et, avec ce panel spécifique, permet le profilage immunitaire humain. L'analyse détaillée et progressive des données est facilitée par le QuantiGene Plex application d'analyse de données.
Applications
QuantiGene Plex Les applications de recherche par analyse comprennent le criblage de composés candidats médicaments, la vérification de biomarqueurs, la détermination de l'efficacité de l'inhibition par siRNA, l'analyse prospective et/ou rétrospective d'échantillons cliniques, la validation de puces à ADN, la recherche en toxicologie prédictive et la détection de gènes de translocation/fusion. En général, toute analyse d'expression génique multiplex peut être réalisée avec QuantiGene Plex des analyses, indépendantes de l'espèce ou du type d'échantillon.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format 96 puits
À utiliser avec (application) QuantiGene Analyse de l'expression génique
À utiliser avec (équipement) Luminex Instrument
Contenu et stockage Kit de sondes spécifiques à la cible et billes de capture magnétiques (prémélangées et prêtes à l'emploi) Conserver le kit de sondes °à -20 °C et les billes de capture à 4 °C (ne pas congeler !)
Gamme de produits QuantiGene™ Plex
Type de produit Panneau multiplex
Quantité 10 plaques
Conditions d’expédition Glace
Type d’échantillon ARN purifié, lysats cellulaires/sangiaux/FFPE, homogénats de tissus
Méthode de détection Fluorescence
Research Area Gènes de référence
Espèces Vache