Learn More
Invitrogen™ QuantiGene™ Plex Wash Buffer Components
Code produit 32045483
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 plaques
1 plaque
3 plaques
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
3 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32045483 3 plaques 3 pièces
32044532 1 plaque 1 pièce
32044931 10 plaques 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 32045483 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur QP1502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    73.13€ / 3 pièces
    Économisez 29.87€
    29% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
QuantiGene Plex Wash Buffer Components are aqueous buffered solutions that are mixed with nuclease-free water to make QuantiGene Plex wash buffer.
QuantiGene Plex Wash Buffer Components are aqueous buffered solutions that are mixed with nuclease-free water to make QuantiGene Plex wash buffer. The wash buffer components may be purchased in 1, 3, or 10-plate quantities to supplement QuantiGene Plex Assay kits when additional wash buffer volume is required for automation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Format 96-well
À utiliser avec (application) QuantiGene Plex Assay
Contenu et stockage • Composant de tampon de nettoyage 1 de 2,4 ml
• Composant de tampon de nettoyage 2 de 39 ml
Conserver à température ambiante.
Principales fonctions Expression multigénique
Gamme de produits QuantiGene
Type de produit Tampon de nettoyage
Quantité 3 plaques