Learn More
Invitrogen™ QuantiGene™ Sample Processing Kit, cultured cells
Description
This QuantiGene Sample Processing Kit for cultured cells contains reagents and instructions for the preparation of cell lysates for use in QuantiGene Singleplex and QuantiGene Plex assays for RNA targets and QuantiGene Plex DNA assays for DNA targets.
- Easy to follow instructions
- Preserves the integrity of the RNA/DNA without degradation
- Choose the method that matches your cultured cell sample
Ce kit de traitement d’échantillons QuantiGene pour cellules de culture contient des réactifs et des instructions pour la préparation de lysats cellulaires à utiliser dans les dosages QuantiGene Singleplex et QuantiGene Plex pour les cibles d’ARN, et dans les dosages d’ADN QuantiGene Plex pour les cibles d’ADN.
• Instructions faciles à suivre
• Préserve l’intégrité de l’ARN/ADN sans dégradation
• Choisissez la méthode qui correspond à votre échantillon de cellules de culture
Contenu du kit
Le kit de traitement d’échantillons QuantiGene pour les cellules de culture contient notre mélange de lyse exclusif, de la protéinase K et des instructions détaillées pour la préparation des lysats cellulaires à partir de cellules de culture.
Réussir la lyse cellulaire
Les facteurs clés qui influencent la lyse complète des cellules sont les suivants :
• Le mélange de lyse
• Protéinase K
• Vortex ou pipetage de l’échantillon
• Stockage des lysats à -80°C
• Incubation à 50°C
Les protocoles fournis avec le kit de traitement d’échantillons QuantiGene pour les cellules de culture associent ces facteurs pour assurer la lyse complète des échantillons. En outre, le mélange de lyse fournit les conditions ioniques appropriées pour l’hybridation pendant la nuit dans les dosages QuantiGene.
• Instructions faciles à suivre
• Préserve l’intégrité de l’ARN/ADN sans dégradation
• Choisissez la méthode qui correspond à votre échantillon de cellules de culture
Contenu du kit
Le kit de traitement d’échantillons QuantiGene pour les cellules de culture contient notre mélange de lyse exclusif, de la protéinase K et des instructions détaillées pour la préparation des lysats cellulaires à partir de cellules de culture.
Réussir la lyse cellulaire
Les facteurs clés qui influencent la lyse complète des cellules sont les suivants :
• Le mélange de lyse
• Protéinase K
• Vortex ou pipetage de l’échantillon
• Stockage des lysats à -80°C
• Incubation à 50°C
Les protocoles fournis avec le kit de traitement d’échantillons QuantiGene pour les cellules de culture associent ces facteurs pour assurer la lyse complète des échantillons. En outre, le mélange de lyse fournit les conditions ioniques appropriées pour l’hybridation pendant la nuit dans les dosages QuantiGene.
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | • 5 mélanges de lyse de 75 ml, conserver entre 15 et 30°C • 5 x protéinase K de 750 µL (50 µg/µL), conserver à –20°C |
| Format | Kit |
| Type d’échantillon | Cultures cellulaires |
| Gamme de produits | QuantiGene |
| Type de produit | Kit de traitement d’échantillons |
| Quantité | 5 x 75 mL |
| Conditions d’expédition | Glace bleue |