Learn More
Invitrogen™ QuantiGene™ Sample Processing Kit, cultured cells
Code produit 32044979
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 plaques
2 plaques
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32044979 10 plaques 10 pièces
31370139 2 plaques -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 32044979 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur QS0101
 Article restreint
Expédition estimée: 04-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This QuantiGene Sample Processing Kit for cultured cells contains reagents and instructions for the preparation of cell lysates for use in QuantiGene Singleplex and QuantiGene Plex assays for RNA targets and QuantiGene Plex DNA assays for DNA targets.
Ce kit de traitement d’échantillons QuantiGene pour cellules de culture contient des réactifs et des instructions pour la préparation de lysats cellulaires à utiliser dans les dosages QuantiGene Singleplex et QuantiGene Plex pour les cibles d’ARN, et dans les dosages d’ADN QuantiGene Plex pour les cibles d’ADN.
• Instructions faciles à suivre
• Préserve l’intégrité de l’ARN/ADN sans dégradation
• Choisissez la méthode qui correspond à votre échantillon de cellules de culture
Contenu du kit
Le kit de traitement d’échantillons QuantiGene pour les cellules de culture contient notre mélange de lyse exclusif, de la protéinase K et des instructions détaillées pour la préparation des lysats cellulaires à partir de cellules de culture.
Réussir la lyse cellulaire
Les facteurs clés qui influencent la lyse complète des cellules sont les suivants :
• Le mélange de lyse
• Protéinase K
• Vortex ou pipetage de l’échantillon
• Stockage des lysats à -80°C
• Incubation à 50°C
Les protocoles fournis avec le kit de traitement d’échantillons QuantiGene pour les cellules de culture associent ces facteurs pour assurer la lyse complète des échantillons. En outre, le mélange de lyse fournit les conditions ioniques appropriées pour l’hybridation pendant la nuit dans les dosages QuantiGene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • Mélange de lyse de 15 ml, conserver entre 75 et 30°C
• Protéinase K de 750 µL (50 µg/µL), conserver à –20°C
Format Kit
Type d’échantillon Cell Cultures
Gamme de produits QuantiGene
Type de produit Kit de traitement d’échantillons
Quantité 10 plaques
Conditions d’expédition Glace bleue