Learn More
R&DSystems™ Quantikine Immunoassay Control Set 1203 Human Neuropilin-1
Code produit 18471910
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18471910 1 de chaque 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18471910 Fournisseur R&DSystems™ Code fournisseur QC187B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00€
    198.45€ / 1 kits
    Économisez 11.55€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
For use with catalog number DNRP10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date.
Identification génétique (Entrez) 8829
Gamme de produits R&D Systems
Quantité 1 de chaque