Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 402 for Human Fas Ligand
Code produit 30001861
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30001861 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30001861 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur QC89
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    205.00€
    193.20€ / 1 pièces
    Économisez 11.80€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-11-2026
For use with catalog number DFL00
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Substances à analyser détectables Fas Ligand/TNFSF6
Identification génétique (Entrez) 356
Utilisation prévue Control
Gamme de produits R&D Systems
Quantité 1 de chaque
Source Human