Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 795 Human Cytochrome c
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Substances à analyser détectables | Cytochrome c |
| Identification génétique (Entrez) | 54205 |
| Utilisation prévue | Control |
| Gamme de produits | R&D Systems |
| Quantité | 1 de chaque |
| Source | Human |