Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 1099 Human S100A8/S100A9
Description
Long Name: S100 Calcium Binding Protein A8/S100 Calcium Binding Protein A9
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Type | Quantikine Immunoassay Control Set 893 Human S100A8/S100A9 |
| Identification génétique (Entrez) | 6279 (Human) |
| Utilisation prévue | Control |
| Gamme de produits | R&D Systems |
| Quantité | 1 de chaque |
| Source | Human |
Nom du produit
Ser du en mulighed for forbedring?