Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 896 HIV-1 Gag p24
Description
For use with catalog number DHP240B
Long Name: Human Immunodeficiency Virus Type 1 GAG/Group-specific Antigen core protein of 24 kDa
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Substances à analyser détectables | HIV-1 Gag p24 |
| Type | Quantikine Immunoassay Control Set 896 Human HIV-1 Gag p24 |
| Identification génétique (Entrez) | 155030 (Viral) |
| Utilisation prévue | Control |
| Gamme de produits | R&D Systems |
| Quantité | 1 de chaque |