Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 934 Human Thrombopoietin
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Substances à analyser détectables | Thrombopoietin (Tpo) |
| Identification génétique (Entrez) | 7066 |
| Utilisation prévue | Control |
| Gamme de produits | R&D Systems |
| Quantité | 1 de chaque |
| Source | Human |