Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 991 for Human GDNF
Code produit 30000773
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30000773 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30000773 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur QC253
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00€
    198.45€ / 1 pièces
    Économisez 11.55€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-11-2026
For use with catalog number DGD00
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Store the unopened product at 2-8°C. Do not use past expiration date.
Identification génétique (Entrez) 2668
Gamme de produits R&D Systems
Quantité 1 de chaque