Learn More
Macherey-Nagel™ Kits de bandelettes de test du chlorure Quantofix™
Code produit 10167430 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Change view
Click to view available options
Indicateur coloré:
Marron à jaune
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Indicateur coloré unitSize
10167430 Marron à jaune 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10167430 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 91321
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Permettent la détermination simple et rapide de chlorure dans les solutions. Les kits de bandelettes de test de chlorure Macherey Nagel™ Quantofix™ sont semi-quantitatifs, sont fournis préétalonnés et contiennent tout l’équipement et les réactifs nécessaires.
Allows for the quick and easy determination of chloride in solutions. Macherey Nagel™ Quantofix™ Chloride Test Strip Kits are semi-quantitative, come pre-calibrated and contain all necessary equipment and reagents.
  • Prêtes à l’emploi
  • Rapides : fournissent des résultats fiables en une minute
  • Précision : ajustement des graphiques couleur et vérification à l’aide de solutions d’étalons certifiées
  • Durée de conservation : 2,5 ans, Conserver entre 2-8°C
Spécification
Indicateur coloré Marron à jaune
Format Bande
À utiliser avec (application) Détermination de chlorure
Graduations 0, 500, 1000, 1500, 2000, GëÑ 3000 mg/L de Cl-
Quantité 100/paquet
Conditions de stockage Conserver entre 2-8°C
Heure du test 1 min
Type Bandelette de test semi-qualitative