Learn More
Macherey-Nagel™ Kits de bandelettes de test du nickel Quantofix™
Tous les produits Macherey-Nagel ProduitsDescription
Allows for the quick and easy determination of nickel in solutions. Macherey Nagel™ Quantofix™ Nickel Test Strip Kits are semi-quantitative, come pre-calibrated and contain all necessary equipment and reagents.
- Prêtes à l’emploi
- Rapides : fournissent des résultats fiables en 30 secondes
- Excellent pour une utilisation dans les procédés de placage métallique et les solutions d’électroplastie
- Précision : ajustement des graphiques couleur et vérification à l’aide de solutions d’étalons certifiées
- Durée de conservation : 2,5 ans, stockage à moins de 30°C
Spécification
Spécification
| Indicateur coloré | Blanc à rouge brillant |
| Format | Bande |
| À utiliser avec (application) | Détermination du nickel |
| Graduations | 0, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 mg/l Ni2+ |
| Quantité | 100/paquet |
| Conditions de stockage | 30°C |
| Heure du test | 30 s |
| Type | Bandelette de test semi-qualitative |