Learn More
Macherey-Nagel™ Kits de bandelettes de test du nitrite Quantofix™
Tous les produits Macherey-Nagel ProduitsDescription
Permettent la détermination simple et rapide de nitrite dans les solutions. Les kits de bandelettes de test de nitrite Macherey Nagel™ Quantofix™ sont semi-quantitatifs, sont fournis préétalonnés et contiennent tout l’équipement et les réactifs nécessaires.
- Prêtes à l’emploi
- Rapides : fournissent des résultats fiables en une minute
- Excellent pour le contrôle des lubrifiants de refroidissement et de l’aquaculture/pisciculture
- Précision : ajustement des graphiques couleur et vérification à l’aide de solutions sétalons certifiées
- Durée de conservation : 2,5 ans, stockage à moins de 30°C
Spécification
Spécification
| Indicateur coloré | Jaune au rouge |
| Format | Bande |
| À utiliser avec (application) | Détermination du nitrite |
| Graduations | 0, 1, 5 ,10, 20, 40, 80 mg/L NO 2 - |
| Quantité | 100/paquet |
| Conditions de stockage | 30°C |
| Heure du test | 1 min |
| Type | Bandelette de test semi-qualitative |