Learn More
Macherey-Nagel™ Kits de 100 bandelettes de test du peroxyde Quantofix™
Code produit 10159960 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Indicateur coloré:
Blanc au bleu
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Indicateur coloré Conditionnement
10159960 Blanc au bleu 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10159960 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 91312
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Permettent la détermination simple et rapide des niveaux de peroxyde dans les solutions. Les kits de 100 bandelettes de test de peroxyde Macherey Nagel™ Quantofix™ sont semi-quantitatifs, sont fournis préétalonnés et contiennent tout l’équipement et les réactifs nécessaires.
Permettent la détermination simple et rapide des niveaux de peroxyde dans les solutions. Les kits de 100 bandelettes de test de peroxyde Macherey Nagel™ Quantofix™ sont semi-quantitatifs, sont fournis préétalonnés et contiennent tout l’équipement et les réactifs nécessaires.
  • Prêtes à l’emploi
  • Rapides : fournissent des résultats fiables en 15 secondes
  • Marquage CE et adapté à une utilisation dans l’environnement de soins de santé
  • Peut être utilisé dans les laboratoires chimiques pour vérifier les solvants organiques
  • Tester le peroxyde résiduel dans les procédures de nettoyage avec des désinfectants à haute puissance
  • Précision : ajustement des graphiques couleur et vérification à l’aide de solutions d’étalons certifiées
  • Durée de conservation : 2,5 ans, à conserver à température ambiante
Spécification
Indicateur coloré Blanc au bleu
Format Bande
À utiliser avec (application) Détermination de peroxyde 100
Graduations 0, 1, 3, 10, 30, 100 mg/L H2O2
Quantité 100/paquet
Conditions de stockage Conserver à température ambiante
Heure du test 15 s
Type Bandelette de test semi-qualitative
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.