Learn More
Macherey-Nagel™ QUANTOFIX™ Relax
Code produit 12753561 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage:
Plage de températures : 5°C à 40°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage Conditionnement
12753561 Plage de températures : 5°C à 40°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12753561 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 91346
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
En stock
Réflectomètre pour l’évaluation des bandelettes de test. Le QUANTOFIX Relax est l’appareil idéal pour l’évaluation objective de nos bandelettes de test QUANTOFIX.
Spécification
Plage Plage de températures : 5°C à 40°C