Learn More
Macherey-Nagel™ Bandelettes de test Quantofix™
Code produit 12691515 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Acide peracétique 500
Argent
Fer total 1000
LubriCheck
Plage:
0, 1, 2, 3, 5, 7, 10 g/l d’Ag
0, 15, 50, 75, 130, 200 mmol/l KOH
0, 5, 20, 50, 100, 250, 500, 1 000 mg/l de Fe2+/3+
0, 50, 100, 200, 300, 400, 500 mg/l d’acide peracétique
Code couleur:
Blanc à rouge foncé
Jaune à bleu
Jaune à marron
Jaune à vert
À utiliser avec (application):
Détermination de l’acide ascorbique
Détermination de l’argent
Détermination de l’hydroxyde de potassium
Détermination du total fer 1000
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Plage Code couleur À utiliser avec (application) Conditionnement
12691515 Fer total 1000 0, 5, 20, 50, 100, 250, 500, 1 000 mg/l de Fe2+/3+ Blanc à rouge foncé Détermination du total fer 1000 100 pièces
15171136 Argent 0, 1, 2, 3, 5, 7, 10 g/l d’Ag Jaune à marron Détermination de l’argent 1 pièce
11807073 Acide peracétique 500 0, 50, 100, 200, 300, 400, 500 mg/l d’acide peracétique Jaune à vert Détermination de l’acide ascorbique 100 pièces
10078222 LubriCheck 0, 15, 50, 75, 130, 200 mmol/l KOH Jaune à bleu Détermination de l’hydroxyde de potassium 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12691515 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 91330
 Article restreint
En stock
Effectuez des analyses rapides et faciles sur place. Les bandelettes de test Quantofix™ Macherey-Nagel™ sont des tests semi-quantitatifs prêts à l’emploi qui changent de couleur en fonction de la concentration d’analyte dans l’échantillon. Lisez les résultats à l’aide de l’échelle de couleurs ou du système Quantofix™ Relax.
Effectuez des analyses rapides et faciles sur place. Les bandelettes de test Quantofix™ Macherey-Nagel™ sont des tests semi-quantitatifs prêts à l’emploi qui changent de couleur en fonction de la concentration d’analyte dans l’échantillon. Lisez les résultats à l’aide de l’échelle de couleurs ou du système Quantofix™ Relax.
Quantofix™ Les bandelettes de test répondent à toutes les exigences d'un test rapide moderne. Les professionnels de l’analyse ainsi que les testeurs occasionnels apprécient les bandelettes de test pour une analyse rapide et facile directement au point d’intérêt. Souvent, ces tests permettent de vérifier rapidement si des paramètres importants sont dans la plage souhaitée. Ils fournissent un résultat immédiat et permettent ainsi une réponse rapide.
  • Rapide
    • Trempez simplement& Lire
    • Fournit les résultats en quelques secondes
    • Toujours prêt à l’emploi
  • Simplicité
    • Aucune calibration
    • Aucun entretien
    • Pas d’accessoires
  • Fiable
    • Dessiccant dans le bouchon pour une protection optimale des bandes contre l’humidité
    • Tableau de couleurs confirmé avec des étalons traçables
    • Évaluation automatique avec Quantofix™ Détendez-vous pour une documentation sécurisée
Spécification
Code couleur Blanc à rouge foncé
Contenu et stockage 30°C
Description Fer total 1000
Substances à analyser détectables Fer total
Format Bandelettes de test semi-qualitatives
Type 2,2'-bipyridine
À utiliser avec (application) Détermination du total fer 1000
Type d’emballage 100/boîte
Quantité 5 à 1 000 mg/l de Fe
Plage 0, 5, 20, 50, 100, 250, 500, 1 000 mg/l de Fe2+/3+
Heure du test 30 sec