Learn More
Applied Biosystems™ Kit QuantStudio 1
Code produit 16150361 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Contenu et stockage:
PC (ordinateur portable)
PC (tour)
Pas de PC
Garantie:
Garantie fabricant de 1 an + 1 an d’assistance ABRC PLUS
Garantie fabricant de 1 an + 1 an d’extension de garantie (1 maintenance programmée)
Garantie fabricant de 1 an + 1 an d’extension de garantie (pas de maintenance programmée), réparation au dépôt avec instrument de prêt
Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’assistance ABRC PLUS
Excitation:
450 à 600 nm/ 500 à 640 nm
Éclairage LED blanc lumineux
Conditionnement:
1 pièce
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Contenu et stockage Garantie Excitation Conditionnement
16150361 Pas de PC Garantie fabricant de 1 an + 1 an d’extension de garantie (1 maintenance programmée) 450 à 600 nm/ 500 à 640 nm 1 pièce
16110371 Pas de PC Garantie fabricant de 1 an + 1 an d’extension de garantie (pas de maintenance programmée), réparation au dépôt avec instrument de prêt Éclairage LED blanc lumineux 1 pièce
16120361 Pas de PC Garantie fabricant de 1 an + 1 an d’assistance ABRC PLUS Éclairage LED blanc lumineux 1 pièce
16180361 Pas de PC Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’assistance ABRC PLUS Éclairage LED blanc lumineux 1 pièce
16120371 PC (ordinateur portable) Garantie fabricant de 1 an + 1 an d’extension de garantie (pas de maintenance programmée), réparation au dépôt avec instrument de prêt 450 à 600 nm/ 500 à 640 nm 1 pièce
16160361 PC (ordinateur portable) Garantie fabricant de 1 an + 1 an d’extension de garantie (1 maintenance programmée) Éclairage LED blanc lumineux 1 pièce
16130361 PC (ordinateur portable) Garantie fabricant de 1 an + 1 an d’assistance ABRC PLUS 450 à 600 nm/ 500 à 640 nm 1 pièce
16190361 PC (ordinateur portable) Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’assistance ABRC PLUS Éclairage LED blanc lumineux 1 pièce
16130371 PC (tour) Garantie fabricant de 1 an + 1 an d’extension de garantie (pas de maintenance programmée), réparation au dépôt avec instrument de prêt Éclairage LED blanc lumineux 1 pièce
16170361 PC (tour) Garantie fabricant de 1 an + 1 an d’extension de garantie (1 maintenance programmée) Éclairage LED blanc lumineux 1 pièce
16140361 PC (tour) Garantie fabricant de 1 an + 1 an d’assistance ABRC PLUS Éclairage LED blanc lumineux 1 pièce
16100371 PC (tour) Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’assistance ABRC PLUS Éclairage LED blanc lumineux 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 16150361 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A42870
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Offre des fonctionnalités de base parfaites pour ceux qui ne sont pas familiers avec la qPCR ou qui ont un budget limité. Malgré son coût abordable, le système QuantStudio 1 offre la qualité, la fiabilité et une expérience utilisateur avancée.
  • Tactile—Grand écran tactile interactif de 8,5 pouces
  • Bloc fixe—un bloc isotherme fixe à 96 puits de 0,2 ml avec un tiroir manuel à ouverture facile
  • Volume de réaction—10–100 μL
  • Capacité de multiplexage—offre les trois filtres d’excitation et d’émission les plus fréquemment utilisés: FAM, VIC et ROX
  • Protocoles—modèles de protocoles pré-optimisés
  • Logiciel—logiciel intuitif qui prend en charge l’analyse par un navigateur Web ou un ordinateur de bureau
  • Colorants—trois filtres calibrés pour les colorants FAM/SYBR Green/SYTO 9, VIC/HEX/TET/JOE et JUN/ROX/Texas Red
  • Sensibilité—détectent des différences de seulement 1,5 fois les quantités dans les réactions uniplexes
  • Dimensions (H x L x P) et poids—40 x 27 x 50 cm, < 26 kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Pas de PC
Uniformité thermique 0,4 °C
Capacité 96
Type d’affichage Écran tactile
Hauteur (métrique) 40 cm
Largeur (métrique) 27 cm
Garantie Garantie fabricant de 1 an + 1 an d’extension de garantie (1 maintenance programmée)
Profondeur (métrique) 50 cm
Gamme de températures 4°C à 99,9°C
Montée en température max. 3,5°C/s
Description QuantStudio 1
Excitation 450 à 600 nm/ 500 à 640 nm
Volume (métrique) d’échantillon de bloc thermique 0,2 ml (96 puits)
Multiplex Jusqu’à 3 cibles
Colorants pré-étalonnés Colorants FAM/SYBR Green/SYTO 9, VIC/HEX/TET/JOE, JUN/ROX/Texas Red
Poids 26 kg
Configurations des blocs 96 puits