Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 12K Flex Real-Time PCR Software
Code produit 15779714 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 places
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15779714 10 places 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15779714 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4472048
Expédition estimée: 08-12-2026
Le logiciel QuantStudio™ 12K Flex prend en charge le système de PCR en temps réel QuantStudio™ 12K Flex
  • Le logiciel QuantStudio™ 12K Flex prend en charge le système de PCR en temps réel QuantStudio™ 12K Flex.
  • Le logiciel permet à l’utilisateur d’ouvrir et d’analyser des expériences générées à partir du système de PCR en temps réel QuantStudio™ 12K Flex.
  • Le logiciel permet également à l’utilisateur de mettre en place des expériences, d’envoyer des expériences à l’instrument, de contrôler le processus de thermocyclage dans l’instrument, de collecter des données et d’analyser les données collectées, le tout de manière intégrée et simplifiée.
  • Cette configuration comprend un kit de 10 clés de licence pour 10 utilisateurs. Téléchargez le programme d’installation du logiciel (une clé de licence est requise pour pouvoir utiliser le logiciel)
  • Depuis l’écran d’accueil du système QuantStudio™ vous pouvez lancer des applications d’analyse dans le logiciel
  • Nouveau logiciel Sample Tracker pour les plaques OpenArray™
  • Facilité de configuration des expériences pour les utilisateurs débutants et avancés pour les blocs de 384 puits et OpenArray™
  • Sélection de filtres optiques personnalisable pour des applications plus complexes, telles que le multiplexage
  • Configuration de QuickStart, qui permet de commencer une analyse immédiatement et de saisir les informations sur la plaque ultérieurement
  • Possibilité d’exécuter jusqu’à quatre expériences de plaques OpenArray™ à la fois
  • La surveillance en temps réel des courbes d’amplification vous permet d’afficher une progression de l’analyse (possibilité de la visualiser également depuis un ordinateur distant)
  • Ligne de base automatique et seuil automatique pour une analyse simplifiée des données
  • Méthode alternative d’analyse des données selon une méthode d’appel de CT sans seuil
  • Affichage de plusieurs tracés pour une évaluation simultanée des données à partir de quatre perspectives
  • Appel de génotype SNP automatisé avec une sortie graphique intuitive et une attribution de valeur de qualité
  • Indicateurs de dépannage pour vous aider à diagnostiquer et à résoudre les expériences problématiques
  • Infobulles pour faciliter l’identification des puits d’échantillon lors de la visualisation des courbes d’amplification ou des tracés de génotypage SNP
  • Notifications par e-mail pour vous avertir lorsqu’une analyse a démarré ou s’est terminée
  • Fonctionnalité de couper-coller facile
  • Exportez facilement vers le logiciel Microsoft™ PowerPoint™, le logiciel Excel™ ou directement sous forme de fichier .JPEG
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Analyse de données de PCR en temps réel
À utiliser avec (application) Gestion de la PCR, système de PCR QuantStudio™ 12K Flex
À utiliser avec (équipement) QuantStudio™ 12k Flex
Licence 10 places
Système d’exploitation Windows 7 32 bits
Gamme de produits QuantStudio
Quantité 10 places