Learn More
Applied Biosystems™ Kit QuantStudio 12K
Code produit 15721188 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Change view
Click to view available options
Contenu et stockage:
PC (ordinateur portable)
PC (tour)
Configurations des blocs:
384 puits
FAST à 96 puits
Plaques Open Array
Garantie:
Garantie fabricant de 1 an + 3 ans de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an)
Garantie fabricant de 1 an + 1 an de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an)
Garantie fabricant de 1 an + 3 ans de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an)
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Contenu et stockage Configurations des blocs Garantie unitSize
15721188 PC (ordinateur portable) 384 puits Garantie fabricant de 1 an + 1 an de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an) 1 pièce
15731188 PC (ordinateur portable) 384 puits Garantie fabricant de 1 an + 3 ans de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an) 1 pièce
15771178 PC (tour) Plaques Open Array Garantie fabricant de 1 an + 3 ans de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an) 1 pièce
15781178 PC (tour) FAST à 96 puits Garantie fabricant de 1 an + 1 an de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an) 1 pièce
15791178 PC (tour) FAST à 96 puits Garantie fabricant de 1 an + 3 ans de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an) 1 pièce
15701188 PC (tour) 384 puits Garantie fabricant de 1 an + 1 an de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an) 1 pièce
15711188 PC (tour) 384 puits Garantie fabricant de 1 an + 3 ans de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15721188 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A27570
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Plate-forme de PCR en temps réel hautement flexible et complète qui exploite le meilleur de la technologie en temps réel d’Applied Biosystems en un seul instrument. Comprend des blocs faciles à modifier pouvant accueillir des plaques OpenArray™, des cartes d’essai TaqMan™, des plaques à 384 puits, à 96 puits et à 96 puits FAST.
Le QuantStudio™ Le système 12K ’se distingue par son logiciel intuitif, sa configuration facile via écran tactile, son intégration automatisée, son échange de blocs simplifié et sa facilité d'utilisation. OpenArray™ Les composants sont conçus pour vous permettre de démarrer immédiatement et de réduire le temps de manipulation. Planifiez l’avenir et gagnez du temps, de l’argent et de l’espace dans votre laboratoire grâce à l’instrument qPCR tout-en-un permettant une large gamme d’applications avec un rendement maximal.
  • Comprend cinq blocs interchangeables : Le QuantStudio™ Les blocs 12K peuvent accueillir des cellules à 96 puits. FAST 96 puits, 384 puits, TaqMan™ cartes de matrice, et OpenArray™ plaques, pour une mise à l'échelle sans effort de 1 à 12 000 points de données en une seule exécution. Augmentez le rendement à mesure que vous avancez dans votre recherche, en utilisant un seul instrument. Dès que vous commencez votre projet, commencez par des expériences de format à 96 puits, puis augmentez le rendement pour obtenir les réponses statistiquement significatives dont vous avez besoin. De plus, vous pouvez facilement valider et sélectionner vos cibles d'intérêt à l'aide d'un panel de gènes sélectionnés, grâce à des formats innovants tels que… TaqMan™ cartes de matrice et OpenArray™ assiettes.
  • Compatible avec une gamme complète de TaqMan™ analyses : Le QuantStudio™ Le système 12K est optimisé pour permettre des données claires et propres pour tous TaqMan™ des tests pouvant être utilisés dans un large éventail d'applications, notamment l'expression génique, les microARN et les petits ARN non codants, le génotypage SNP, l'analyse des protéines, le décalage thermique des protéines, la fusion à haute résolution, la variation du nombre de copies et la détection des agents pathogènes. •Permet une transition fluide entre la qPCR et la PCR numérique : Augmentez la précision et la sensibilité de votre expérience d'acide nucléique en passant du mode qPCR au mode PCR numérique. QuantStudio™ Kits de PCR numérique et DigitalSuite™ Logiciel avec le QuantStudio™ OpenArray™ bloc. •Procure la tranquillité d'esprit : Partez tôt le vendredi et surveillez vos sessions depuis chez vous, sachant que le système peut stocker en toute sécurité plus de 100 sessions. •Amélioré OptiFlex™ Système: S'appuyant sur les biosystèmes appliqués’ technologie exclusive, la version améliorée OptiFlex™ Le système offre une détection de fluorescence améliorée pour une analyse de données précise et sensible, nécessaire à la collecte de 12 000 points de données en une seule opération.
  • Couverture et rendements d’échantillons sans précédent : Le OpenArray™ Ce format accélère la validation et le criblage génomiques, générant plus de 150 000 points de données par jour ouvrable, ce qui permet de mener à bien la plupart des projets en quelques jours au lieu de plusieurs semaines.
  • Simple OpenArray™ flux de travail : QuantStudio™ Ouvrir Array™ Les plaques sont livrées dans un étui pour faciliter leur manipulation et garantir une qualité de données optimale lors du chargement des échantillons. Accufill™ Système. Chargez facilement quatre tableaux dans le QuantStudio™ Un instrument 12K pour atteindre plus de 12 000 points de données. Le logiciel intégré de suivi des échantillons vous permet de suivre facilement vos échantillons tout au long de votre projet.
  • Systèmes intégrés d’analyse et de qualité : Une nouvelle interface tactile intuitive et une fonction de calendrier intégrée permettent de programmer le temps d’utilisation sur l’instrument. Des logiciels d'analyse supplémentaires tels que DigitalSuite™ v1.0, ExpressionSuite Les versions v1.0 et Genotyper v1.1 sont disponibles pour vous aider à analyser des centaines de cibles et d'échantillons et à atteindre la puissance statistique dont vous avez besoin.
  • Fusion par haute résolution (HRM) : En utilisant le système intégré MeltDoctor™ Grâce aux protocoles et aux étalonnages, vous pouvez consacrer moins de temps à l'optimisation de l'exécution et plus de temps à la personnalisation de vos résultats. Définissez le nombre de variantes que vous souhaitez voir en modifiant rapidement les paramètres d’analyse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage PC (ordinateur portable)
Uniformité thermique 0,25 °C
Capacité 384
Type d’affichage Écran tactile
Hauteur (métrique) 73,8 cm
Largeur (métrique) 50,5 cm
Garantie Garantie fabricant de 1 an + 1 an de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an)
Profondeur (métrique) 67,2 cm
Gamme de températures 4°C à 99,9°C
Montée en température max. 3,0°C/s
Description QuantStudio 12K Flex
Excitation Système Optiflex amélioré, voyant LED blanc
Détection OpenArray : Couplé, 4 émissions , 4 excitations ; tous les autres blocs : Découplé, 6 émissions, 6 excitations
Colorants pré-étalonnés FAM™, SYBR™ Green, VIC™, JOE™, HEX™, TET™, ABY™, NED™, TAMRA™, Cy™3, JUN™, ROX™, Texas Red™, Mustang Purple™, Cy™5, LIZ™, Cy™5.5
Poids 69 kg
Configurations des blocs 384 puits