Learn More
Applied Biosystems™ Kit d’étalonnage spectral QuantStudio™ / 3/5 10 colorants, 96 puits, 0,1 ml
Code produit 16309415
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16309415 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16309415 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A26342
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 03-12-2026
Ce kit d’étalonnage de colorants facile à utiliser établit les spectres de colorants purs et les valeurs multicomposants sur les systèmes de PCR en temps réel Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3 et 5 à 96 puits de 0,1 ml.
Le kit d’étalonnage spectral à 10 colorants QuantStudio™ 3/5 contient les éléments suivants :
• Plaque d’étalonnage spectral 1 de 96 puits de 0,1 ml (contenant des colorants FAM, VIC, ROX et SYBR)
• Plaque d’étalonnage spectral 2 de 96 puits de 0,1 ml (contenant des colorants ABY, JUN et MUSTANG PURPLE)
• Plaque d’étalonnage spectral 3 de 96 puits de 0,1 ml (contenant des colorants TAMRA, NED et Cy5)
Ce kit d’étalonnage de plaques à plusieurs colorants permet des étalonnages de colorants simultanés sur des plaques simples, réduisant ainsi considérablement l’effort et le temps requis pour l’étalonnage des colorants. En outre, les formulations des colorants dans la plaque 2 améliorent les résultats grâce au multiplexage en représentant plus précisément les spectres fluorescents des sondes respectives trouvées dans vos expériences de PCR en temps réel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format 96-well, 0.1 mL
Contenu et stockage • Plaque d’étalonnage spectral 1 à 96 puits, 0,1 ml (contenant des colorants FAM, VIC, ROX et SYBR)
• Plaque d’étalonnage spectral 2 à 96 puits, 0,1 ml (contenant des colorants ABY, JUN et MUSTANG PURPLE)
• Plaque d’étalonnage spectral 3 à 96 puits, 0,1 ml (contenant des colorants TAMRA, NED et Cy5)
Colorant étalonné VIC
À utiliser avec (équipement) QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5
Capacité 1 plaque à 96 puits, 0,1 ml
Gamme de produits QuantStudio
Type de produit Kit d’étalonnage spectral
À utiliser avec (application) Spectral Calibration
Conditions d’expédition Glace carbonique
Quantité 1 kit
Compatibilité des plaques 96-well, 0.1 mL
Type d’étalonnage Étalonnage spectral
Performances de PCR riches en GC Faible
Méthode PCR qPCR