Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3/5 10-Dye Spectral Calibration Kit, 96-well, 0.2 mL
Code produit 15879824 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,2 mL
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15879824 0,2 mL 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15879824 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A26343
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1118.00€
    920.65€ / 1 kits
    Économisez 197.35€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ce kit d’étalonnage de plaques à plusieurs colorants permet des étalonnages de colorants simultanés sur des plaques simples, réduisant ainsi considérablement l’effort et le temps requis pour l’étalonnage des colorants.
Ce kit d’étalonnage de colorants facile à utiliser établit des spectres de colorants purs et des valeurs multicomposants pour les colorants FAM™, VIC™, ROX™, SYBR™, ABY™, JUN™, MUSTANG PURPLE™, TAMRA™, NED™ et Cy™5 sur les systèmes de PCR en temps réel de 0,2 ml à 96 puits Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3 et 5.Ce kit d’étalonnage de plaques à plusieurs colorants permet des étalonnages de colorants simultanés sur des plaques simples, réduisant ainsi considérablement l’effort et le temps requis pour l’étalonnage des colorants. En outre, les formulations des colorants dans la plaque 2 améliorent les résultats grâce au multiplexage en représentant plus précisément les spectres fluorescents des sondes respectives trouvées dans vos expériences de PCR en temps réel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format 96-well, 0.2 mL
Contenu et stockage • Plaque d’étalonnage spectral 1 à 96 puits, 0,2 ml (contenant des colorants FAM, VIC, ROX et SYBR)
• Plaque d’étalonnage spectral 2 à 96 puits, 0,2 ml (contenant des colorants ABY, JUN et MUSTANG PURPLE)
• Plaque d’étalonnage spectral 3 à 96 puits, 0,2 ml (contenant des colorants TAMRA, NED et Cy5)
À utiliser avec (équipement) QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Pro, QuantStudio™ 7 Pro, QuantStudio™ 6 Flex (Software version 1.6 or later), QuantStudio™ 7 Flex (Software version 1.6 or later)
Type de produit Kit d’étalonnage spectral
À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR)
Conditions d’expédition Glace carbonique
Volume (métrique) d’échantillon de bloc thermique 0,2 mL
Quantité 0,2 mL
Compatibilité des plaques 96-well, 0.2 mL
Performances de PCR riches en GC Faible
Méthode PCR qPCR