Learn More
Applied Biosystems™ Plaque 1 d’étalonnage spectrale QuantStudio™ 3/5 (colorants FAM™, VIC™, ROX™, SYBR™), 96 puits, 0,1 ml
Code produit 15830853 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 plate
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15830853 1 plate 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15830853 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A26336
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La plaque établit les spectres de colorants purs et les valeurs multicomposants pour les colorants FAM™, VIC™, ROX™, et SYBR™ sur les systèmes de PCR en temps réel de 0,1 ml à 96puits Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3 et 5.
Il permet des étalonnages simultanés de plusieurs colorants dans une seule plaque, réduisant ainsi considérablement l’effort et le temps requis pour l’étalonnage des colorants. Veuillez consulter le guide d’utilisation de l’instrument pour tout savoir sur son utilisation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format 96-well, 0.1 mL
Contenu et stockage Store at –20°C ± 5°C.
Colorant étalonné VIC
À utiliser avec (équipement) QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5
Gamme de produits FAM, QuantStudio, ROX, SYBR, VIC
Type de produit Plaque d’étalonnage spectral
À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR)
Conditions d’expédition Glace carbonique
Quantité 1 plate
Compatibilité des plaques 96-well, 0.1 mL
Type d’étalonnage Étalonnage spectral