Learn More
Applied Biosystems™ Plaque 1 d’étalonnage spectrale QuantStudio™ 3/5 (colorants FAM™, VIC™, ROX™, SYBR™), 96 puits, 0,2 ml
Code produit 15657868 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,2 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15657868 0,2 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15657868 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A26331
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.00€
    326.65€ / 1 pièces
    Économisez 35.35€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Cette plaque établit les spectres de colorants purs et les valeurs multicomposants pour les colorants FAM™, VIC™, ROX™, et SYBR™ sur les systèmes de PCR en temps réel de 0,2 ml, 96 puits Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3 et 5.
Cette plaque établit les spectres de colorants purs et les valeurs multicomposants pour les colorants FAM™, VIC™, ROX™, et SYBR™ sur les systèmes de PCR en temps réel de 0,2 ml, 96 puits Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3 et 5. Il permet des étalonnages simultanés de plusieurs colorants dans une seule plaque, réduisant ainsi considérablement l’effort et le temps requis pour l’étalonnage des colorants. Veuillez consulter le guide d’utilisation de l’instrument pour tout savoir sur son utilisation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format 96-well, 0.2 mL
Contenu et stockage Store at –20°C ± 5°C.
Colorant étalonné FAM, ROX, SYBR™, VIC
À utiliser avec (équipement) QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Pro, QuantStudio™ 7 Pro, QuantStudio™ 6 Flex (Software version 1.6 or later), QuantStudio™ 7 Flex (Software version 1.6 or later)
Type de produit Plaque d’étalonnage spectral
À utiliser avec (application) Spectral Calibration
Conditions d’expédition Glace carbonique
Volume (métrique) d’échantillon de bloc thermique 0,2 mL
Quantité 0,2 mL
Compatibilité des plaques 96-well, 0.2 mL
Méthode PCR qPCR