Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3/5 Spectral Calibration Plate 2 (ABY™, JUN™, MUSTANG PURPLE™ dyes), 96-well, 0.2 mL
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Cette plaque établit les spectres de colorants purs et les valeurs multicomposants pour les colorants ABY™, JUN™, et MUSTANG PURPLE™ sur les systèmes de PCR en temps réel de 0,2 ml, 96 puits Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3 et 5. Il permet des étalonnages simultanés de plusieurs colorants dans une seule plaque, réduisant ainsi considérablement l’effort et le temps requis pour l’étalonnage des colorants. En outre, les formulations des colorants dans cette plaque améliorent les résultats grâce au multiplexage en représentant plus précisément les spectres fluorescents des sondes respectives dans vos expériences de PCR en temps réel. Veuillez consulter le guide d’utilisation de l’instrument pour tout savoir sur son utilisation.
Spécification
Spécification
| Format | 96-well, 0.2 mL |
| Contenu et stockage | Store at –20°C ± 5°C. |
| Colorant étalonné | JUN™, ABY™, Mustang Purple™ |
| À utiliser avec (équipement) | QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5 |
| Type de produit | Plaque d’étalonnage spectral |
| À utiliser avec (application) | PCR en temps réel (qPCR) |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Quantité | 0,2 mL |
| Compatibilité des plaques | 96-well, 0.2 mL |
| Type d’étalonnage | Étalonnage spectral |
| Afficher plus |