Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3/5 Spectral Calibration Plate 3 (TAMRA™, NED™, Cy™5 dyes), 96-well, 0.2 mL
Code produit 15810853 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,2 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15810853 0,2 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15810853 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A26333
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Cette plaque établit les spectres de colorants purs et les valeurs multicomposants pour les colorants TAMRA™, NED™, et Cy™5 sur les systèmes de PCR en temps réel de 0,2 ml, 96 puits Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3 et 5.
Cette plaque établit les spectres de colorants purs et les valeurs multicomposants pour les colorants TAMRA™, NED™, et Cy™5 sur les systèmes de PCR en temps réel de 0,2 ml, 96 puits Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3 et 5. Il permet des étalonnages simultanés de plusieurs colorants dans une seule plaque, réduisant ainsi considérablement l’effort et le temps requis pour l’étalonnage des colorants. Veuillez consulter le guide d’utilisation de l’instrument pour tout savoir sur son utilisation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format 96-well, 0.2 mL
Contenu et stockage Store at –20°C ± 5°C.
Colorant étalonné Cy™5, NED, TAMRA™
À utiliser avec (équipement) Systèmes de PCR en temps réel ou thermocycleurs
Type de produit Plaque d’étalonnage spectral
À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR)
Conditions d’expédition Glace carbonique
Quantité 0,2 mL
Compatibilité des plaques 96-well, 0.2 mL
Type d’étalonnage Étalonnage spectral
Méthode PCR qPCR