Learn More
- Home
- Products
- Équipement et fournitures pour PCR
- Thermocycleurs
- Applied Biosystems™ Kit QuantStudio 3
Applied Biosystems™ Kit QuantStudio 3
Code produit 15701228 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Contenu et stockage:
PC (ordinateur portable)
PC (tour)
Pas de PC
SmartStart Orientation d’une demi-journée
SmartStart Orientation d’une journée complète
Configurations des blocs:
96 puits
FAST à 96 puits
Garantie:
Garantie fabricant de 1 an + 1 an de service de réparation au dépôt avec instrument de prêt
Garantie fabricant de 1 an + 1 an d’extension de garantie (1 maintenance programmée)
Garantie fabricant de 1 an + 1 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée)
Garantie fabricant de 1 an + 3 an de service de réparation au dépôt avec instrument de prêt
Garantie fabricant de 1 an + 3 ans de service de réparation au dépôt avec instrument de prêt
Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée)
Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie RC, réparation au dépôt avec instrument de prêt
Garantie fabricant de 1 an + 3 ans de réparation et maintenance sur site (pas de maintenance programmée)
Conditionnement:
1 pièce
29 product options available for selection
| Code produit | Contenu et stockage | Configurations des blocs | Garantie | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 15701228 | SmartStart Orientation d’une demi-journée | FAST à 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 1 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) | 1 pièce |
| 15711198 | Pas de PC | 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 1 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) | 1 pièce |
| 15791248 | Pas de PC | 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 1 an d’extension de garantie (1 maintenance programmée) | 1 pièce |
| 15741198 | Pas de PC | 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 1 an de service de réparation au dépôt avec instrument de prêt | 1 pièce |
| 15721208 | Pas de PC | 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 3 ans de réparation et maintenance sur site (pas de maintenance programmée) | 1 pièce |
| 15751208 | Pas de PC | 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 3 ans de service de réparation au dépôt avec instrument de prêt | 1 pièce |
| 15721228 | SmartStart Orientation d’une journée complète | FAST à 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 1 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) | 1 pièce |
| 15771248 | Pas de PC | FAST à 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 1 an d’extension de garantie (1 maintenance programmée) | 1 pièce |
| 15791218 | Pas de PC | FAST à 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 1 an de service de réparation au dépôt avec instrument de prêt | 1 pièce |
| 15711228 | Pas de PC | FAST à 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie RC, réparation au dépôt avec instrument de prêt | 1 pièce |
| 15701198 | PC (ordinateur portable) | 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 1 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) | 1 pièce |
| 15721198 | PC (ordinateur portable) | 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 1 an de service de réparation au dépôt avec instrument de prêt | 1 pièce |
| 15711208 | PC (ordinateur portable) | 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) | 1 pièce |
| 15741208 | PC (ordinateur portable) | 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 3 ans de service de réparation au dépôt avec instrument de prêt | 1 pièce |
| 15761218 | PC (ordinateur portable) | FAST à 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 1 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) | 1 pièce |
| 15731238 | PC (ordinateur portable) | FAST à 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 1 an d’extension de garantie (1 maintenance programmée) | 1 pièce |
| 15751218 | PC (ordinateur portable) | FAST à 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 1 an de service de réparation au dépôt avec instrument de prêt | 1 pièce |
| 15781218 | PC (ordinateur portable) | FAST à 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) | 1 pièce |
| 15771218 | PC (ordinateur portable) | FAST à 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie RC, réparation au dépôt avec instrument de prêt | 1 pièce |
| 15741268 | PC (tour) | 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 1 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) | 1 pièce |
| 15791198 | PC (tour) | 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 1 an d’extension de garantie (1 maintenance programmée) | 1 pièce |
| 15731198 | PC (tour) | 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 1 an de service de réparation au dépôt avec instrument de prêt | 1 pièce |
| 15731208 | PC (tour) | 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) | 1 pièce |
| 15761208 | PC (tour) | 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 3 an de service de réparation au dépôt avec instrument de prêt | 1 pièce |
| 15741228 | PC (tour) | FAST à 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 1 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) | 1 pièce |
| 15781248 | PC (tour) | FAST à 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 1 an d’extension de garantie (1 maintenance programmée) | 1 pièce |
| 15731228 | PC (tour) | FAST à 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 1 an de service de réparation au dépôt avec instrument de prêt | 1 pièce |
| 15761228 | PC (tour) | FAST à 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) | 1 pièce |
| 15751228 | PC (tour) | FAST à 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie RC, réparation au dépôt avec instrument de prêt | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit
15701228
Fournisseur
Applied Biosystems™
Code fournisseur
A30575
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Expédition estimée: 11-12-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Description
- Logiciel d’instrument simplifié avec écran tactile interactif pour une plus grande facilité d’utilisation
- Éprouvé OptiFlex™ technologie (4 canaux couplés avec LED blanche) pour des résultats fiables
- L’option logicielle sécurisée basée sur le cloud permet d’améliorer l’accessibilité et les options de stockage
- Fonctions de gestion des comptes utilisateur, flux de travail verrouillé et fonction de pause pour un meilleur contrôle des expériences
- Format 96 puits 0,2 mL ou format 96 puits 0,1 mL
Spécification
Spécification
| Précision thermique | 0,25 °C |
| Contenu et stockage | SmartStart Orientation d’une demi-journée |
| Uniformité thermique | 0,4 °C |
| Capacité | 96 |
| Type d’affichage | Écran tactile |
| Hauteur (métrique) | 40 cm |
| Largeur (métrique) | 27 cm |
| Garantie | Garantie fabricant de 1 an + 1 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) |
| Profondeur (métrique) | 50 cm |
| Gamme de températures | 4°C à 99,9°C |
| Description | QuantStudio 3 |
| Vitesse d’échauffement max. (bloc thermique) | Bloc 0,1 ml : 9,0°C/s |
| Excitation | Éclairage LED blanc lumineux |
| Gamme de détection | 450 à 600 nm/ 500 à 640 nm |
| Volume (métrique) d’échantillon de bloc thermique | 0,1 ml |
| Multiplex | Jusqu’à 4 cibles |
| Détection | 4 filtres couplés |
| Colorants pré-étalonnés | FAM/SYBR Green, VIC/JOE/HEX/TET, ABY/NED/TAMRA/Cy™ 3, JUN, ROX/ Texas Red |
| Configurations des blocs | FAST à 96 puits |
| Afficher plus Afficher moins |