Learn More
- Home
- Products
- Équipement et fournitures pour PCR
- Thermocycleurs
- Applied Biosystems™ Kit QuantStudio 3
Applied Biosystems™ Kit QuantStudio 3
Code produit 15711198 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Contenu et stockage:
PC (ordinateur portable)
PC (tour)
Pas de PC
SmartStart Orientation d’une demi-journée
SmartStart Orientation d’une journée complète
Configurations des blocs:
96 puits
FAST à 96 puits
Garantie:
Garantie fabricant de 1 an + 1 an de service de réparation au dépôt avec instrument de prêt
Garantie fabricant de 1 an + 1 an d’extension de garantie (1 maintenance programmée)
Garantie fabricant de 1 an + 1 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée)
Garantie fabricant de 1 an + 3 an de service de réparation au dépôt avec instrument de prêt
Garantie fabricant de 1 an + 3 ans de service de réparation au dépôt avec instrument de prêt
Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée)
Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie RC, réparation au dépôt avec instrument de prêt
Garantie fabricant de 1 an + 3 ans de réparation et maintenance sur site (pas de maintenance programmée)
Conditionnement:
1 pièce
29 product options available for selection
| Code produit | Contenu et stockage | Configurations des blocs | Garantie | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15711198 | Pas de PC | 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 1 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) | 1 pièce |
| 15791248 | Pas de PC | 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 1 an d’extension de garantie (1 maintenance programmée) | 1 pièce |
| 15741198 | Pas de PC | 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 1 an de service de réparation au dépôt avec instrument de prêt | 1 pièce |
| 15721208 | Pas de PC | 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 3 ans de réparation et maintenance sur site (pas de maintenance programmée) | 1 pièce |
| 15751208 | Pas de PC | 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 3 ans de service de réparation au dépôt avec instrument de prêt | 1 pièce |
| 15701228 | SmartStart Orientation d’une demi-journée | FAST à 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 1 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) | 1 pièce |
| 15721228 | SmartStart Orientation d’une journée complète | FAST à 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 1 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) | 1 pièce |
| 15771248 | Pas de PC | FAST à 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 1 an d’extension de garantie (1 maintenance programmée) | 1 pièce |
| 15791218 | Pas de PC | FAST à 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 1 an de service de réparation au dépôt avec instrument de prêt | 1 pièce |
| 15711228 | Pas de PC | FAST à 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie RC, réparation au dépôt avec instrument de prêt | 1 pièce |
| 15701198 | PC (ordinateur portable) | 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 1 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) | 1 pièce |
| 15721198 | PC (ordinateur portable) | 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 1 an de service de réparation au dépôt avec instrument de prêt | 1 pièce |
| 15711208 | PC (ordinateur portable) | 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) | 1 pièce |
| 15741208 | PC (ordinateur portable) | 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 3 ans de service de réparation au dépôt avec instrument de prêt | 1 pièce |
| 15761218 | PC (ordinateur portable) | FAST à 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 1 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) | 1 pièce |
| 15731238 | PC (ordinateur portable) | FAST à 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 1 an d’extension de garantie (1 maintenance programmée) | 1 pièce |
| 15751218 | PC (ordinateur portable) | FAST à 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 1 an de service de réparation au dépôt avec instrument de prêt | 1 pièce |
| 15781218 | PC (ordinateur portable) | FAST à 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) | 1 pièce |
| 15771218 | PC (ordinateur portable) | FAST à 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie RC, réparation au dépôt avec instrument de prêt | 1 pièce |
| 15741268 | PC (tour) | 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 1 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) | 1 pièce |
| 15791198 | PC (tour) | 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 1 an d’extension de garantie (1 maintenance programmée) | 1 pièce |
| 15731198 | PC (tour) | 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 1 an de service de réparation au dépôt avec instrument de prêt | 1 pièce |
| 15731208 | PC (tour) | 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) | 1 pièce |
| 15761208 | PC (tour) | 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 3 an de service de réparation au dépôt avec instrument de prêt | 1 pièce |
| 15741228 | PC (tour) | FAST à 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 1 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) | 1 pièce |
| 15781248 | PC (tour) | FAST à 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 1 an d’extension de garantie (1 maintenance programmée) | 1 pièce |
| 15731228 | PC (tour) | FAST à 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 1 an de service de réparation au dépôt avec instrument de prêt | 1 pièce |
| 15761228 | PC (tour) | FAST à 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) | 1 pièce |
| 15751228 | PC (tour) | FAST à 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie RC, réparation au dépôt avec instrument de prêt | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit
15711198
Fournisseur
Applied Biosystems™
Code fournisseur
A29213
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Unissons nos forces pour repousser les frontières de la science
Utilisez le code promo 27938
Utilisez le code promo 27938
Expédition estimée: 26-08-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
31006.50 EUR valable jusqu'au 2026-09-30
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "27938" pour bénéficier de cette offre.
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "27938" pour bénéficier de cette offre.
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Description
- Logiciel d’instrument simplifié avec écran tactile interactif pour une plus grande facilité d’utilisation
- Éprouvé OptiFlex™ technologie (4 canaux couplés avec LED blanche) pour des résultats fiables
- L’option logicielle sécurisée basée sur le cloud permet d’améliorer l’accessibilité et les options de stockage
- Fonctions de gestion des comptes utilisateur, flux de travail verrouillé et fonction de pause pour un meilleur contrôle des expériences
- Format 96 puits 0,2 mL ou format 96 puits 0,1 mL
Spécification
Spécification
| Précision thermique | 0,25 °C |
| Contenu et stockage | Pas de PC |
| Uniformité thermique | 0,4 °C |
| Capacité | 96 |
| Type d’affichage | Écran tactile |
| Hauteur (métrique) | 40 cm |
| Largeur (métrique) | 27 cm |
| Garantie | Garantie fabricant de 1 an + 1 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) |
| Profondeur (métrique) | 50 cm |
| Gamme de températures | 4°C à 99,9°C |
| Description | QuantStudio 3 |
| Vitesse d’échauffement max. (bloc thermique) | Bloc 0,2 ml : 6,5°C/s |
| Excitation | Éclairage LED blanc lumineux |
| Gamme de détection | 450 à 600 nm/ 500 à 640 nm |
| Volume (métrique) d’échantillon de bloc thermique | 0,2 ml |
| Multiplex | Jusqu’à 4 cibles |
| Détection | 4 filtres couplés |
| Colorants pré-étalonnés | FAM/SYBR Green, VIC/JOE/HEX/TET, ABY/NED/TAMRA/Cy™ 3, JUN, ROX/ Texas Red |
| Configurations des blocs | 96 puits |
| Afficher plus Afficher moins |