Learn More
Applied Biosystems™ Kit QuantStudio 3
Code produit 15791198 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Contenu et stockage:
PC (ordinateur portable)
PC (tour)
Pas de PC
SmartStart Orientation d’une demi-journée
SmartStart Orientation d’une journée complète
Configurations des blocs:
96 puits
FAST à 96 puits
Garantie:
Garantie fabricant de 1 an + 1 an de service de réparation au dépôt avec instrument de prêt
Garantie fabricant de 1 an + 1 an d’extension de garantie (1 maintenance programmée)
Garantie fabricant de 1 an + 1 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée)
Garantie fabricant de 1 an + 3 an de service de réparation au dépôt avec instrument de prêt
Garantie fabricant de 1 an + 3 ans de service de réparation au dépôt avec instrument de prêt
Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée)
Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie RC, réparation au dépôt avec instrument de prêt
Garantie fabricant de 1 an + 3 ans de réparation et maintenance sur site (pas de maintenance programmée)
Conditionnement:
1 pièce
29 product options available for selection
Product selection table with 29 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Contenu et stockage Configurations des blocs Garantie Conditionnement
15791198 PC (tour) 96 puits Garantie fabricant de 1 an + 1 an d’extension de garantie (1 maintenance programmée) 1 pièce
15711198 Pas de PC 96 puits Garantie fabricant de 1 an + 1 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) 1 pièce
15791248 Pas de PC 96 puits Garantie fabricant de 1 an + 1 an d’extension de garantie (1 maintenance programmée) 1 pièce
15741198 Pas de PC 96 puits Garantie fabricant de 1 an + 1 an de service de réparation au dépôt avec instrument de prêt 1 pièce
15721208 Pas de PC 96 puits Garantie fabricant de 1 an + 3 ans de réparation et maintenance sur site (pas de maintenance programmée) 1 pièce
15751208 Pas de PC 96 puits Garantie fabricant de 1 an + 3 ans de service de réparation au dépôt avec instrument de prêt 1 pièce
15701228 SmartStart Orientation d’une demi-journée FAST à 96 puits Garantie fabricant de 1 an + 1 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) 1 pièce
15721228 SmartStart Orientation d’une journée complète FAST à 96 puits Garantie fabricant de 1 an + 1 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) 1 pièce
15771248 Pas de PC FAST à 96 puits Garantie fabricant de 1 an + 1 an d’extension de garantie (1 maintenance programmée) 1 pièce
15791218 Pas de PC FAST à 96 puits Garantie fabricant de 1 an + 1 an de service de réparation au dépôt avec instrument de prêt 1 pièce
15711228 Pas de PC FAST à 96 puits Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie RC, réparation au dépôt avec instrument de prêt 1 pièce
15701198 PC (ordinateur portable) 96 puits Garantie fabricant de 1 an + 1 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) 1 pièce
15721198 PC (ordinateur portable) 96 puits Garantie fabricant de 1 an + 1 an de service de réparation au dépôt avec instrument de prêt 1 pièce
15711208 PC (ordinateur portable) 96 puits Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) 1 pièce
15741208 PC (ordinateur portable) 96 puits Garantie fabricant de 1 an + 3 ans de service de réparation au dépôt avec instrument de prêt 1 pièce
15761218 PC (ordinateur portable) FAST à 96 puits Garantie fabricant de 1 an + 1 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) 1 pièce
15731238 PC (ordinateur portable) FAST à 96 puits Garantie fabricant de 1 an + 1 an d’extension de garantie (1 maintenance programmée) 1 pièce
15751218 PC (ordinateur portable) FAST à 96 puits Garantie fabricant de 1 an + 1 an de service de réparation au dépôt avec instrument de prêt 1 pièce
15781218 PC (ordinateur portable) FAST à 96 puits Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) 1 pièce
15771218 PC (ordinateur portable) FAST à 96 puits Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie RC, réparation au dépôt avec instrument de prêt 1 pièce
15741268 PC (tour) 96 puits Garantie fabricant de 1 an + 1 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) 1 pièce
15731198 PC (tour) 96 puits Garantie fabricant de 1 an + 1 an de service de réparation au dépôt avec instrument de prêt 1 pièce
15731208 PC (tour) 96 puits Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) 1 pièce
15761208 PC (tour) 96 puits Garantie fabricant de 1 an + 3 an de service de réparation au dépôt avec instrument de prêt 1 pièce
15741228 PC (tour) FAST à 96 puits Garantie fabricant de 1 an + 1 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) 1 pièce
15781248 PC (tour) FAST à 96 puits Garantie fabricant de 1 an + 1 an d’extension de garantie (1 maintenance programmée) 1 pièce
15731228 PC (tour) FAST à 96 puits Garantie fabricant de 1 an + 1 an de service de réparation au dépôt avec instrument de prêt 1 pièce
15761228 PC (tour) FAST à 96 puits Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) 1 pièce
15751228 PC (tour) FAST à 96 puits Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie RC, réparation au dépôt avec instrument de prêt 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
29 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15791198 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A29345
Expédition estimée: 11-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Grâce à la technologie OptiFlex™ éprouvée et à trois zones de température Veriflex™ indépendantes, le système QuantStudio™ 3 permet d’améliorer la précision et la sensibilité des données pour une large gamme d’applications génomiques.
  • Logiciel d’instrument simplifié avec écran tactile interactif pour une plus grande facilité d’utilisation
  • Éprouvé OptiFlex™ technologie (4 canaux couplés avec LED blanche) pour des résultats fiables
  • L’option logicielle sécurisée basée sur le cloud permet d’améliorer l’accessibilité et les options de stockage
  • Fonctions de gestion des comptes utilisateur, flux de travail verrouillé et fonction de pause pour un meilleur contrôle des expériences
  • Format 96 puits 0,2 mL ou format 96 puits 0,1 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision thermique 0,25 °C
Contenu et stockage PC (tour)
Uniformité thermique 0,4 °C
Capacité 96
Type d’affichage Écran tactile
Hauteur (métrique) 40 cm
Garantie Garantie fabricant de 1 an + 1 an d’extension de garantie (1 maintenance programmée)
Profondeur (métrique) 50 cm
Gamme de températures 4°C à 99,9°C
Description QuantStudio 3
Vitesse d’échauffement max. (bloc thermique) Bloc 0,2 ml : 6,5°C/s
Excitation Éclairage LED blanc lumineux
Gamme de détection 450 à 600 nm/ 500 à 640 nm
Volume (métrique) d’échantillon de bloc thermique 0,2 ml
Multiplex Jusqu’à 4 cibles
Détection 4 filtres couplés
Colorants pré-étalonnés FAM/SYBR Green, VIC/JOE/HEX/TET, ABY/NED/TAMRA/Cy™ 3, JUN, ROX/ Texas Red
Poids 27 cm
Configurations des blocs 96 puits