Learn More
Système PCR en temps réel QuantStudio™ 5 pour les tests de sécurité alimentaire
Code produit 17722907
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
PCR System w/ Desktop and RapidFinder Analysis Software
Système PCR avec ordinateur portable et logiciel d’analyse RapidFinder
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
17722907 Système PCR avec ordinateur portable et logiciel d’analyse RapidFinder 1 pièce
17849152 PCR System w/ Desktop and RapidFinder Analysis Software 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17722907 Fournisseur Thermo Scientific Oxoid Code fournisseur A36328
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65025.00€
    55593.77€ / 1 pièces
    Économisez 9431.23€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Détectez et quantifiez les séquences d’acides nucléiques grâce à la PCR en temps réel et au système de détection à six couleurs pour répondre à vos besoins en matière de tests de sécurité alimentaire.
Carry out rapid food protection testing with the Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Food Safety Real-Time PCR System. The affordable and easy-to-use system is ideal for users who need superior performance, maximum dye versatility, and security options in a real time PCR system.
The QuantStudio™5 Food Safety System is a high performance benchtop platform combining ease-of-use and system connectivity. Benefit from the flexibility of a 6-channel, 96-well, cloud-enabled open platform suitable for running our full range of PCR solutions for food safety, authenticity, and quality testing.
Développez votre capacité de PCR interne pour les analyses de protection alimentaire grâce au système de PCR en temps réel QuantStudio 5 Food Safety (bloc de 96 puits, 0,1 ml) — une plateforme polyvalente de 96 puits idéale pour le traitement par lots d’une à plusieurs centaines d’échantillons par jour.
  • Format pratique à 96 puits : réduit l’effort nécessaire à la préparation des échantillons tout en permettant également l’utilisation de barrettes de tubes.
  • Obtenez des performances et des résultats fiables : la technologie OPTIFLEX et les optiques LED blanches permettent une collecte de données puissante et sensible qui améliore la précision d’instruments à instruments et de puits à puits. Détectez les différences de quantité cible aussi faibles que 1,5 fois dans les réactions simplex et obtenez une échelle dynamique linéaire de 10 logs.
  • Gagnez un temps précieux : la technologie des blocs Veriflex offre 3 ou 6 zones de température indépendantes, ce qui permet de réaliser plusieurs expériences simultanément. Un cycle thermique rapide est également disponible et permet d’obtenir des résultats en moins de 30 minutes.
  • Conçu pour l’interactivité : l’écran tactile sensible et interactif offre des capacités autonomes, des comptes utilisateur protégés par code PIN et des fonctionnalités d’étalonnage de colorants/ RNases P.
  • Efficace : facilite le traitement de plusieurs dosages dans le même cycle.
  • Facile d’utilisation et intuitif : ce logiciel permet une configuration PCR rapide et simple, une interprétation automatique des données et une traçabilité des résultats. Technologie qPCR innovante permettant les avantages du cloud, compatible avec le logiciel RapidFinder™ Analysis v1.0 ou une version ultérieure pour l’exécution de tests PCR SureTect™ validés et le dosage multiplex Thermo Scientific™ RapidFinder™ des salmonelles.
  • Optimisez l’espace de paillasse : cet instrument compact peut être configuré pour fonctionner de manière autonome ou en association avec un ordinateur, et s’adapte ainsi aux besoins de chaque laboratoire.
  • Service et assistance dédiés : nos scientifiques et nos ingénieurs hautement expérimentés s’engagent à vous répondre rapidement et à vous délivrer une assistance de premier ordre. Des forfaits de service et d’assistance étendus sont disponibles. De l’entretien préventif aux services de réparation, du prêt d’instrument aux interventions de spécialistes des applications sur site, bénéficiez d’une assistance locale et individualisée par des experts de la PCR en temps réel. Étalonnage en usine : étalonnage minimal recommandé (tous les deux ans)
  • Démarrer rapidement : l’instrument est étalonné en usine pour une précision optique et thermique et livré dans un emballage convivial pour une installation rapide et une utilisation immédiate.
Le système de PCR en temps réel QuantStudio 5 Food Safety est conçu pour les utilisateurs qui ont besoin de performances supérieures, d’une polyvalence maximale des colorants et d’options de sécurité dans un système de PCR en temps réel abordable et facile à utiliser, pour les tests de protection alimentaire Thermo Scientific ou pour la préparation domestique. Le logiciel de conception et d’analyse simplifié est idéal pour les utilisateurs expérimentés comme pour les utilisateurs débutants. Lorsqu’il est connecté au cloud, le système QuantStudio 5 vous permet d’accéder à vos données où que vous soyez et lorsque vous le souhaitez. Grâce à la technologie OPTIFLEX® éprouvée (avec 6 canaux découplés et LED blanche) et avec six zones de température Veriflex® indépendantes, le système à 96 puits QuantStudio 5 permet d’améliorer la précision et la sensibilité des données pour une large gamme d’applications de protection alimentaire.
Le système de sécurité alimentaire QuantStudio 5 est un système de PCR en temps réel qui offre un cycle à grande vitesse grâce à un nouveau bloc de thermocyclage à base de Peltier à rampe rapide. Couplée à une plaque Optical Fast à 96 puits ou à des barrettes de 8 puits et à une ADN polymérase Hot Start, comprenant un Master Mix, un Master Mix environnemental et/ou un test de PCR SureTect™, le système de sécurité alimentaire QuantStudio 5 offre des cycles complets en 30 minutes, selon votre application.
  • Colorants pré-étalonnés lors de l’installation : FAMTM/SYBR® Green, VIC®/JOETM/HEX/TET, ABY/NEDTM/TAMRATM/Cy3®, JUN, ROXTM/Texas Red™, MUSTANG PURPLE, Cy®5/LIZ™
Veuillez consulter vos représentants locaux pour connaître la disponibilité de ces produits dans votre pays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage QuantStudio 5, 96 puits, système PCR en temps réel avec blocs de 0,1 ml, ordinateur portable, logiciel RapidFinder Analysis v1.0, plaque RNase
Type d’affichage Écran tactile
À utiliser avec (application) Système PCR en temps réel QuantStudio 5 Food Safety, QuantStudio 5 pour la protection alimentaire
Description Système PCR avec ordinateur portable et logiciel d’analyse RapidFinder