Learn More
- Home
- Products
- Équipement et fournitures pour PCR
- Thermocycleurs
- Applied Biosystems™ Kit QuantStudio 5
Applied Biosystems™ Kit QuantStudio 5
Code produit 15751198 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Contenu et stockage:
PC (ordinateur portable)
PC (tour)
Pas de PC
Configurations des blocs:
384 puits
96 puits
FAST à 96 puits
Garantie:
Garantie fabricant de 1 an + 1 an d’extension de garantie (1 maintenance programmée)
Garantie fabricant de 1 an + 1 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée)
Garantie fabricant de 1 an + 3 ans de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an)
Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie (avec 1 maintenance programmée/an)
Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée)
Garantie fabricant de 1 an + 1 an de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an)
Garantie fabricant de 1 an + 3 ans de réparation et maintenance sur site (pas de maintenance programmée)
Conditionnement:
1 pièce
33 product options available for selection
| Code produit | Contenu et stockage | Configurations des blocs | Garantie | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 15751198 | PC (ordinateur portable) | 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 1 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) | 1 pièce |
| 15761198 | Pas de PC | 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 1 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) | 1 pièce |
| 15711248 | Pas de PC | 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 1 an d’extension de garantie (1 maintenance programmée) | 1 pièce |
| 15781208 | Pas de PC | 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) | 1 pièce |
| 15721248 | Pas de PC | 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie (avec 1 maintenance programmée/an) | 1 pièce |
| 15781228 | Pas de PC | FAST à 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 1 an de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an) | 1 pièce |
| 15711238 | Pas de PC | FAST à 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 3 ans de réparation et maintenance sur site (pas de maintenance programmée) | 1 pièce |
| 15781238 | Pas de PC | FAST à 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 3 ans de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an) | 1 pièce |
| 15721218 | Pas de PC | 384 puits | Garantie fabricant de 1 an + 1 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) | 1 pièce |
| 15751248 | Pas de PC | 384 puits | Garantie fabricant de 1 an + 1 an d’extension de garantie (1 maintenance programmée) | 1 pièce |
| 15751268 | Pas de PC | 384 puits | Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) | 1 pièce |
| 15761248 | Pas de PC | 384 puits | Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie (avec 1 maintenance programmée/an) | 1 pièce |
| 15771208 | PC (ordinateur portable) | 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) | 1 pièce |
| 15701248 | PC (ordinateur portable) | 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie (avec 1 maintenance programmée/an) | 1 pièce |
| 15771228 | PC (ordinateur portable) | FAST à 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 1 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) | 1 pièce |
| 15751238 | PC (ordinateur portable) | FAST à 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 1 an de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an) | 1 pièce |
| 15701238 | PC (ordinateur portable) | FAST à 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 3 ans de réparation et maintenance sur site (pas de maintenance programmée) | 1 pièce |
| 15761238 | PC (ordinateur portable) | FAST à 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 3 ans de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an) | 1 pièce |
| 15701218 | PC (ordinateur portable) | 384 puits | Garantie fabricant de 1 an + 1 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) | 1 pièce |
| 15711218 | PC (ordinateur portable) | 384 puits | Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) | 1 pièce |
| 15741248 | PC (ordinateur portable) | 384 puits | Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie (avec 1 maintenance programmée/an) | 1 pièce |
| 15771198 | PC (tour) | 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 1 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) | 1 pièce |
| 15701208 | PC (tour) | 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 1 an d’extension de garantie (1 maintenance programmée) | 1 pièce |
| 15791208 | PC (tour) | 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) | 1 pièce |
| 15721238 | PC (tour) | 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 3 ans de réparation et maintenance sur site (pas de maintenance programmée) | 1 pièce |
| 15711258 | PC (tour) | 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie (avec 1 maintenance programmée/an) | 1 pièce |
| 15791228 | PC (tour) | FAST à 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 1 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) | 1 pièce |
| 15701258 | PC (tour) | FAST à 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 1 an de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an) | 1 pièce |
| 15741238 | PC (tour) | FAST à 96 puits | Garantie fabricant de 1 an + 3 ans de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an) | 1 pièce |
| 15731218 | PC (tour) | 384 puits | Garantie fabricant de 1 an + 1 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) | 1 pièce |
| 15721258 | PC (tour) | 384 puits | Garantie fabricant de 1 an + 1 an d’extension de garantie (1 maintenance programmée) | 1 pièce |
| 15741218 | PC (tour) | 384 puits | Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) | 1 pièce |
| 15731258 | PC (tour) | 384 puits | Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie (avec 1 maintenance programmée/an) | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit
15751198
Fournisseur
Applied Biosystems™
Code fournisseur
A29219
Vous devez Se connecter ou vous inscrire pour acheter cet article.
Article restreint
Expédition estimée: 03-11-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Description
Le QuantStudio Le système PCR en temps réel 5 est disponible chez RSD sous forme de kits comprenant :
- Blocs thermiques à 96 puits : volume de puits de 0,1 mL ou 0,2 mL ou blocs thermiques à 384 puits
- Demi-journée ou journée complète SmartStart Formation d'orientation
- Sans PC en tant qu’unité autonome avec écran tactile ou ordinateur portable ou tour supplémentaire pour répondre aux besoins des laboratoires
- Sélection d’une couverture de garantie supplémentaire en fonction des besoins des utilisateurs
Caractéristiques principales :
- Accédez à vos données, analysez-les et partagez-les à tout moment, où que vous soyez.— Surveillez vos exécutions à distance, analysez des ensembles de données sophistiqués en quelques minutes, stockez les données dans un espace sécurisé et partagez les résultats en ligne avec des collègues d'autres institutions et du monde entier, grâce à un logiciel basé sur –un navigateur Web. Surveillez vos cycles en temps réel à partir d’un appareil mobile grâce à l’application mobile Instrument Connect.
- Obtenez des résultats dignes de confiance— Détectez des différences de quantité cible aussi faibles que 1,5 fois dans des réactions simplex et obtenez 10 logarithmes de plage dynamique linéaire.
- Établir des procédures opérationnelles standard et assurer la conformité en toute simplicité— Les modèles de protocoles verrouillés, le retour d'information sur le contrôle qualité (CQ) en cours d'exécution et la traçabilité CQ des consommables offrent un meilleur contrôle des données expérimentales. L’exportation dans le langage RDML (Real-Time PCR Data Markup Language) est disponible pour la compatibilité avec les directives MIQE.
- Permet de gagner un temps —précieux grâce à 6 zones de température indépendantes offrant la flexibilité nécessaire pour mener plusieurs expériences simultanément. Un cycle thermique rapide est également disponible et permet d’obtenir des résultats en moins de 30 minutes.
- Démarrez rapidement— L'instrument est calibré en usine pour une précision optique et thermique optimale, une installation rapide et une utilisation immédiate.
- Évitez la phase d'apprentissage— Grâce aux modèles de protocoles préoptimisés, la formation des nouveaux utilisateurs est réduite au minimum, ce qui vous permet de vous concentrer sur vos recherches.
- Optimisez l'espace de travail— Cet instrument compact peut être configuré comme une unité autonome ou avec un ordinateur pour répondre à la plupart des besoins de laboratoire.
Spécification
Spécification
| Précision thermique | 0,25 °C |
| Contenu et stockage | PC (ordinateur portable) |
| Uniformité thermique | 0,4 °C |
| Capacité | 96 |
| Type d’affichage | Écran tactile |
| Hauteur (métrique) | 40 cm |
| Largeur (métrique) | 27 cm |
| Garantie | Garantie fabricant de 1 an + 1 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) |
| Profondeur (métrique) | 50 cm |
| Gamme de températures | 4°C à 99,9°C |
| Description | QuantStudio 5 |
| Vitesse d’échauffement max. (bloc thermique) | 0,2 ml : 6,5°C/s |
| Excitation | Éclairage LED blanc lumineux |
| Gamme de détection | 96 puits, 450 à 680 nm/ 500 à 730 nm |
| Volume (métrique) d’échantillon de bloc thermique | 0,2 ml (96 puits) |
| Multiplex | 96 puits jusqu’à 6 cibles |
| Détection | 96 puits, 6 filtres découplés |
| Colorants pré-étalonnés | FAM/SYBR Green, VIC/JOE/HEX/TET, ABY/NED/TAMRA/Cy™3, JUN, ROX/ Texas Red, Mustang Purple, Cy™5/LIZ™, Cy™ 5.5 |
| Configurations des blocs | 96 puits |
| Afficher plus Afficher moins |