Learn More
Applied Biosystems™ Kit QuantStudio 5
Code produit 15761198 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Contenu et stockage:
PC (ordinateur portable)
PC (tour)
Pas de PC
Configurations des blocs:
384 puits
96 puits
FAST à 96 puits
Garantie:
Garantie fabricant de 1 an + 1 an d’extension de garantie (1 maintenance programmée)
Garantie fabricant de 1 an + 1 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée)
Garantie fabricant de 1 an + 3 ans de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an)
Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie (avec 1 maintenance programmée/an)
Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée)
Garantie fabricant de 1 an + 1 an de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an)
Garantie fabricant de 1 an + 3 ans de réparation et maintenance sur site (pas de maintenance programmée)
Conditionnement:
1 pièce
33 product options available for selection
Product selection table with 33 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Contenu et stockage Configurations des blocs Garantie Conditionnement
15761198 Pas de PC 96 puits Garantie fabricant de 1 an + 1 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) 1 pièce
15711248 Pas de PC 96 puits Garantie fabricant de 1 an + 1 an d’extension de garantie (1 maintenance programmée) 1 pièce
15781208 Pas de PC 96 puits Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) 1 pièce
15721248 Pas de PC 96 puits Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie (avec 1 maintenance programmée/an) 1 pièce
15781228 Pas de PC FAST à 96 puits Garantie fabricant de 1 an + 1 an de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an) 1 pièce
15711238 Pas de PC FAST à 96 puits Garantie fabricant de 1 an + 3 ans de réparation et maintenance sur site (pas de maintenance programmée) 1 pièce
15781238 Pas de PC FAST à 96 puits Garantie fabricant de 1 an + 3 ans de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an) 1 pièce
15721218 Pas de PC 384 puits Garantie fabricant de 1 an + 1 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) 1 pièce
15751248 Pas de PC 384 puits Garantie fabricant de 1 an + 1 an d’extension de garantie (1 maintenance programmée) 1 pièce
15751268 Pas de PC 384 puits Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) 1 pièce
15761248 Pas de PC 384 puits Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie (avec 1 maintenance programmée/an) 1 pièce
15751198 PC (ordinateur portable) 96 puits Garantie fabricant de 1 an + 1 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) 1 pièce
15771208 PC (ordinateur portable) 96 puits Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) 1 pièce
15701248 PC (ordinateur portable) 96 puits Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie (avec 1 maintenance programmée/an) 1 pièce
15771228 PC (ordinateur portable) FAST à 96 puits Garantie fabricant de 1 an + 1 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) 1 pièce
15751238 PC (ordinateur portable) FAST à 96 puits Garantie fabricant de 1 an + 1 an de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an) 1 pièce
15701238 PC (ordinateur portable) FAST à 96 puits Garantie fabricant de 1 an + 3 ans de réparation et maintenance sur site (pas de maintenance programmée) 1 pièce
15761238 PC (ordinateur portable) FAST à 96 puits Garantie fabricant de 1 an + 3 ans de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an) 1 pièce
15701218 PC (ordinateur portable) 384 puits Garantie fabricant de 1 an + 1 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) 1 pièce
15711218 PC (ordinateur portable) 384 puits Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) 1 pièce
15741248 PC (ordinateur portable) 384 puits Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie (avec 1 maintenance programmée/an) 1 pièce
15771198 PC (tour) 96 puits Garantie fabricant de 1 an + 1 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) 1 pièce
15701208 PC (tour) 96 puits Garantie fabricant de 1 an + 1 an d’extension de garantie (1 maintenance programmée) 1 pièce
15791208 PC (tour) 96 puits Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) 1 pièce
15721238 PC (tour) 96 puits Garantie fabricant de 1 an + 3 ans de réparation et maintenance sur site (pas de maintenance programmée) 1 pièce
15711258 PC (tour) 96 puits Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie (avec 1 maintenance programmée/an) 1 pièce
15791228 PC (tour) FAST à 96 puits Garantie fabricant de 1 an + 1 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) 1 pièce
15701258 PC (tour) FAST à 96 puits Garantie fabricant de 1 an + 1 an de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an) 1 pièce
15741238 PC (tour) FAST à 96 puits Garantie fabricant de 1 an + 3 ans de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an) 1 pièce
15731218 PC (tour) 384 puits Garantie fabricant de 1 an + 1 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) 1 pièce
15721258 PC (tour) 384 puits Garantie fabricant de 1 an + 1 an d’extension de garantie (1 maintenance programmée) 1 pièce
15741218 PC (tour) 384 puits Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée) 1 pièce
15731258 PC (tour) 384 puits Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie (avec 1 maintenance programmée/an) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
33 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15761198 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A29220
Expédition estimée: 03-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Grâce aux fonctions de sécurité intégrées, aux flux de travail verrouillés, à la gestion des comptes utilisateur et aux options d’analyse sur bureau ou navigateur Web, le système de PCR en temps réel QuantStudio 5 vous permet de vous connecter à vos données plus facilement que jamais et offre des performances et une qualité irréprochables.
Le QuantStudio Le système PCR en temps réel 5 est disponible chez RSD sous forme de kits comprenant :
  • Blocs thermiques à 96 puits : volume de puits de 0,1 mL ou 0,2 mL ou blocs thermiques à 384 puits
  • Demi-journée ou journée complète SmartStart Formation d'orientation
  • Sans PC en tant qu’unité autonome avec écran tactile ou ordinateur portable ou tour supplémentaire pour répondre aux besoins des laboratoires
  • Sélection d’une couverture de garantie supplémentaire en fonction des besoins des utilisateurs
Caractéristiques principales :
  • Accédez à vos données, analysez-les et partagez-les à tout moment, où que vous soyez.— Surveillez vos exécutions à distance, analysez des ensembles de données sophistiqués en quelques minutes, stockez les données dans un espace sécurisé et partagez les résultats en ligne avec des collègues d'autres institutions et du monde entier, grâce à un logiciel basé sur –un navigateur Web. Surveillez vos cycles en temps réel à partir d’un appareil mobile grâce à l’application mobile Instrument Connect.
  • Obtenez des résultats dignes de confiance— Détectez des différences de quantité cible aussi faibles que 1,5 fois dans des réactions simplex et obtenez 10 logarithmes de plage dynamique linéaire.
  • Établir des procédures opérationnelles standard et assurer la conformité en toute simplicité— Les modèles de protocoles verrouillés, le retour d'information sur le contrôle qualité (CQ) en cours d'exécution et la traçabilité CQ des consommables offrent un meilleur contrôle des données expérimentales. L’exportation dans le langage RDML (Real-Time PCR Data Markup Language) est disponible pour la compatibilité avec les directives MIQE.
  • Permet de gagner un temps —précieux grâce à 6 zones de température indépendantes offrant la flexibilité nécessaire pour mener plusieurs expériences simultanément. Un cycle thermique rapide est également disponible et permet d’obtenir des résultats en moins de 30 minutes.
  • Démarrez rapidement— L'instrument est calibré en usine pour une précision optique et thermique optimale, une installation rapide et une utilisation immédiate.
  • Évitez la phase d'apprentissage— Grâce aux modèles de protocoles préoptimisés, la formation des nouveaux utilisateurs est réduite au minimum, ce qui vous permet de vous concentrer sur vos recherches.
  • Optimisez l'espace de travail— Cet instrument compact peut être configuré comme une unité autonome ou avec un ordinateur pour répondre à la plupart des besoins de laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision thermique 0,25 °C
Contenu et stockage Pas de PC
Uniformité thermique 0,4 °C
Capacité 96
Type d’affichage Écran tactile
Hauteur (métrique) 40 cm
Largeur (métrique) 27 cm
Garantie Garantie fabricant de 1 an + 1 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée)
Profondeur (métrique) 50 cm
Gamme de températures 4°C à 99,9°C
Description QuantStudio 5
Vitesse d’échauffement max. (bloc thermique) 0,2 ml : 6,5°C/s
Excitation Éclairage LED blanc lumineux
Gamme de détection 96 puits, 450 à 680 nm/ 500 à 730 nm
Volume (métrique) d’échantillon de bloc thermique 0,2 ml (96 puits)
Multiplex 96 puits jusqu’à 6 cibles
Détection 96 puits, 6 filtres découplés
Colorants pré-étalonnés FAM/SYBR Green, VIC/JOE/HEX/TET, ABY/NED/TAMRA/Cy™3, JUN, ROX/ Texas Red, Mustang Purple, Cy™5/LIZ™, Cy™ 5.5
Configurations des blocs 96 puits