Learn More
Système de qPCR QuantStudio 5
Code produit 15731248 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
384 puits de 5 à 20 ul
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
15731248 384 puits de 5 à 20 ul 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15731248 Fournisseur ABI Applied Biosystems Code fournisseur a33626
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pour les chercheurs réalisant des études d'expression génique et ayant besoin d'une solution qPCR intuitive et facile à utiliser, la Applied Biosystems™ QuantStudio Les systèmes PCR en temps réel offrent une spécificité exceptionnelle, combinée à la rapidité et à la facilité –d'utilisation –de la connectivité au cloud.
Pour les chercheurs effectuant une expression génique qui ont besoin d’une solution qPCR intuitive et facile à utiliser, le Applied Biosystems™ QuantStudio Les systèmes PCR en temps réel offrent une spécificité exceptionnelle en termes de rapidité et de facilité – sur –recours à la connexions cloud. En combinaison avec le AB Assurance* garantie de 2 ans, QuantStudio 3 et 5 les systèmes PCR en temps réel vous permettront d’utiliser vos instruments plus efficacement et contribueront à réduire les risques d’indisponibilité en fournissant un service de maintenance planifié proactif.
Le Applied Biosystems™ QuantStudio™ Les systèmes PCR en temps réel 3 et 5 sont les derniers ajouts à notre gamme de systèmes haute performance. QuantStudio instruments. Ils offrent une expérience d’utilisation moderne similaire aux appareils mobiles, vous permettant de vous connecter à vos données plus facilement que jamais auparavant. Vous pouvez donc accéder à vos données, les analyser et les partager à tout moment et en tout lieu ; et bénéficier d’une surveillance à distance de vos analyses, d’une analyse rapide d’ensembles de données complexes, d’un stockage sécurisé de vos résultats et d’un partage sécurisé de ces résultats en ligne avec vos collègues sur le campus et dans le monde entier grâce à un logiciel basé sur un navigateur Web pris en charge par le Thermo Plateforme Fisher Cloud.
Pour les chercheurs réalisant des études d'expression génique et ayant besoin d'une solution qPCR intuitive et facile à utiliser, la Applied Biosystems™ QuantStudio Les systèmes PCR en temps réel offrent une spécificité exceptionnelle, combinée à la rapidité et à la facilité –d'utilisation –de la connectivité au cloud. Combiné avec le AB Assurance* garantie de 2 ans, QuantStudio Les systèmes PCR en temps réel 3 et 5 vous permettront d'utiliser vos instruments plus efficacement et contribueront à réduire les risques de temps d'arrêt en fournissant un service de maintenance planifiée et proactive.
Service Plan
2 ans
Garantie
2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision thermique 0,25 °C
Contenu et stockage Système QuantStudio 5 qPCR (384 puits ; 0,1 ml) et garantie de 2 ans
Uniformité thermique 0,4 °C
Dimensions 50 cm x 27 cm x 40 cm (P x l x H)
Capacité 384 puits de 5 à 20 ul
Tension 100 à 240 V
Type d’affichage Écran tactile
Type de produit Système de PCR en temps réel QuantStudio (qPCR)
Hauteur (impériale) 16 po
Profondeur (impériale) 20 po
Hauteur (métrique) 40 cm
Largeur (métrique) 27 cm
Garantie 2 an
Largeur (impériale) 10,5 po
Profondeur (métrique) 50 cm
Gamme de températures 4°C à 100°C
À utiliser avec (application) qPCR
Longueur (métrique) 50 cm
Puissance 960 W
Montée en température max. 6,0°C/s
Description Système QuantStudio 5 qPCR (384 puits ; 0,1 ml), ordinateur portable et garantie de 2 ans
Poids 26 kg (57 lb)