Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Spectral Calibration Plate 1 (FAM™, VIC™, ROX™, TAMRA™, and SYBR™ dyes), 384-well
Code produit 15820853
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 plate
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15820853 1 plate 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15820853 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A26334
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Cette plaque établit les spectres de colorants purs et les valeurs multicomposants pour les colorants FAM™, VIC™, ROX™, TAMRA™ et SYBR™ sur les systèmes de PCR en temps réel 384 puits Applied Biosystems™ QuantStudio™5.
Cette plaque établit les spectres de colorants purs et les valeurs multicomposants pour les colorants FAM™, VIC™, ROX™, TAMRA™ et SYBR™ sur les systèmes de PCR en temps réel 384 puits Applied Biosystems™ QuantStudio™5. Il permet des étalonnages simultanés de plusieurs colorants dans une seule plaque, réduisant ainsi considérablement l’effort et le temps requis pour l’étalonnage des colorants. Veuillez consulter le guide d’utilisation de l’instrument pour tout savoir sur son utilisation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format 384-well
Contenu et stockage Store at –20°C ± 5°C.
Colorant étalonné FAM, ROX, TAMRA™, VIC, SYBR™ Green
À utiliser avec (équipement) QuantStudio™ 5
Type de produit Plaque d’étalonnage spectral
À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR)
Conditions d’expédition Glace carbonique
Quantité 1 plate
Compatibilité des plaques 384-well
Type d’étalonnage Étalonnage spectral
Méthode PCR qPCR