Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Spectral Calibration Plate 2 (ABY™, JUN™, MUSTANG PURPLE™, NED™, and Cy™5 dyes), 384-well
Code produit 15980253 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Plate
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15980253 1 Plate 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15980253 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A26335
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Cette plaque établit les spectres de colorants purs et les valeurs multicomposants pour les colorants ABY™, JUN™, MUSTANG PURPLE™, NED™ et Cy™5 sur les systèmes de PCR en temps réel 384 puits Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5.
Cette plaque établit les spectres de colorants purs et les valeurs multicomposants pour les colorants ABY™, JUN™, MUSTANG PURPLE™, NED™ et Cy™5 sur les systèmes de PCR en temps réel 384 puits Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5. Il permet des étalonnages simultanés de plusieurs colorants dans une seule plaque, réduisant ainsi considérablement l’effort et le temps requis pour l’étalonnage des colorants. En outre, les formulations des colorants dans cette plaque améliorent les résultats grâce au multiplexage en représentant plus précisément les spectres fluorescents des sondes respectives dans vos expériences de PCR en temps réel. Veuillez consulter le guide d’utilisation de l’instrument pour tout savoir sur son utilisation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format 384-well
Contenu et stockage Store at –20°C ± 5°C.
Colorant étalonné Cy™5, JUN™, NED, Mustang Purple™, ABY™
À utiliser avec (équipement) QuantStudio™ 5
Vitesse de réaction Étalon
Type de produit Plaque d’étalonnage spectral
À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR)
Conditions d’expédition Glace carbonique
Quantité 1 Plate
Compatibilité des plaques 384-well
Type d’étalonnage Références d'étalonnage
Méthode PCR qPCR