Description
- Le prix abordable vous permet d’obtenir un instrument de haute performance avec un investissement initial minimal en capitaux
- Compatible avec plus de 8 millions de dosages TaqMan™ pour les expériences d’expression génétique, de variation génétique, de régulation génétique ou d’expression protéique
- La conception intelligente de la plateforme QuantStudio™ associée à la fiabilité et à la précision des instruments Applied Biosystems™
- Logiciel facile à utiliser, écran tactile réactif et échange de blocs sans effort sans aucun outil nécessaire
- Le système QuantStudio™ 6 Flex prend en charge l’échange d’un bloc à 96 puits, à 96 puits Fast ou à 384 puits
- Le système QuantStudio™ 6 Flex peut également être mis à niveau vers un système QuantStudio™ 7 Flex à une date ultérieure, à mesure que vos besoins évoluent
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | PC (ordinateur portable) |
| Uniformité thermique | 0,25 °C |
| Capacité | 96 |
| Type d’affichage | Écran tactile |
| Hauteur (métrique) | 54,7 cm |
| Largeur (métrique) | 33,8 cm |
| Garantie | Garantie fabricant de 1 an + 1 an de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an) |
| Profondeur (métrique) | 52,5 cm |
| Gamme de températures | 4°C à 99,9°C |
| Description | QuantStudio 6 Flex |
| Afficher plus |