Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio 6 PRO 0.2mL, 96-well package
Code produit 16267631 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Garantie:
Garantie fabricant de 1 an + 1 an de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an)
Conditionnement:
1 pièce
Contenu et stockage:
PC (ordinateur portable)
PC (tour)
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Garantie Conditionnement Contenu et stockage
16267631 Garantie fabricant de 1 an + 1 an de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an) 1 pièce -
16287631 Garantie fabricant de 1 an + 1 an de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an) 1 pièce PC (ordinateur portable)
16207641 Garantie fabricant de 1 an + 1 an de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an) 1 pièce PC (tour)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16267631 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A44288
Expédition estimée: 30-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le système de PCR en temps réel Applied Biosystems QuantStudio 6 Pro ajoute des fonctionnalités intelligentes et innovantes au flux de travaux PCR en temps réel (qPCR), le tout dans un format compact. Avec authentification faciale, commandes vocales, aide intelligente Smart Help, multiplexage, blocs interchangeables motorisés, flux de travail simplifié, logiciel intuitif et interface tactile capacitive de grande taille.
Le Applied Biosystems QuantStudio Le système PCR en temps réel 6 PRO possède toutes les caractéristiques du système QS6 FLEX, avec des fonctionnalités intelligentes supplémentaires pour offrir une expérience de travail intelligente, innovante et révolutionnaire en laboratoire, notamment :
  • Authentification faciale ; Connexion et accès à votre profil personnel en mains libres
  • Fonctionnement mains libres ; Effectuez des opérations de base à l’aide des commandes vocales
  • Flux de travail des plaques intelligentes à identification par radiofréquence (RFID) ; 2 lecteurs RFID intégrés pour détecter et décoder Applied Biosystems™ TaqMan™ Plaques intelligentes
  • Aide intelligente ; Pour une résolution plus rapide et plus efficace des problèmes liés aux instruments et aux applications
  • Assistance à distance intelligente ; Un outil de collaboration audio/vidéo en temps réel et un outil de support de bureau à distance avancé qui réduit les temps d’indisponibilité des instruments de quelques jours à quelques minutes
  • Reproductibilité exceptionnelle avec une variation minimale d'un puits à l'autre et d'un instrument à l'autre.
  • Conçu pour une simplicité d’utilisation optimale, le système offre une qualité élevée, une excellente fiabilité et une expérience utilisateur optimale pour les chercheurs qui souhaitent travailler plus intelligemment au laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format des blocs Interchangeable
Format Plaque 96 puits
À utiliser avec (équipement) Système QuantStudio™, ViiA™ 6
Gamme de produits QuantStudio™ 6 PRO
Type d’affichage Écran tactile
Garantie Garantie fabricant de 1 an + 1 an de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an)