Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio 6 PRO 0.2mL, 96-well package
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Le Applied Biosystems QuantStudio Le système PCR en temps réel 6 PRO possède toutes les caractéristiques du système QS6 FLEX, avec des fonctionnalités intelligentes supplémentaires pour offrir une expérience de travail intelligente, innovante et révolutionnaire en laboratoire, notamment :
- Authentification faciale ; Connexion et accès à votre profil personnel en mains libres
- Fonctionnement mains libres ; Effectuez des opérations de base à l’aide des commandes vocales
- Flux de travail des plaques intelligentes à identification par radiofréquence (RFID) ; 2 lecteurs RFID intégrés pour détecter et décoder Applied Biosystems™ TaqMan™ Plaques intelligentes
- Aide intelligente ; Pour une résolution plus rapide et plus efficace des problèmes liés aux instruments et aux applications
- Assistance à distance intelligente ; Un outil de collaboration audio/vidéo en temps réel et un outil de support de bureau à distance avancé qui réduit les temps d’indisponibilité des instruments de quelques jours à quelques minutes
- Reproductibilité exceptionnelle avec une variation minimale d'un puits à l'autre et d'un instrument à l'autre.
- Conçu pour une simplicité d’utilisation optimale, le système offre une qualité élevée, une excellente fiabilité et une expérience utilisateur optimale pour les chercheurs qui souhaitent travailler plus intelligemment au laboratoire.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | PC (ordinateur portable) |
| Uniformité thermique | 0,4 °C |
| Capacité | 96 |
| Type d’affichage | Écran tactile |
| Hauteur (métrique) | 54,7 cm |
| Largeur (métrique) | 33,8 cm |
| Garantie | Garantie fabricant de 1 an + 1 an de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an) |
| Profondeur (métrique) | 52,5 cm |
| Gamme de températures | 4°C à 99,9°C |
| Montée en température max. | 6,5°C/s |
| Afficher plus |