Learn More
Applied Biosystems™ Système PCR en temps réel QuantStudio™ 6 Pro - Pack d’extension de garantie
Code produit 17102126 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Format:
Plaque 96 puits
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Format Conditionnement
17102126 Plaque 96 puits 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17102126 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A47204
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Ajoute des fonctionnalités intelligentes innovantes au flux de travail PCR en temps réel (qPCR), le tout dans un format compact.
  • Avec authentification faciale, commandes vocales, aide intelligente Smart Help, multiplexage, blocs interchangeables motorisés, flux de travail simplifié, logiciel intuitif et interface tactile capacitive de grande taille. Le système QuantStudio 6 Pro offre une reproductibilité exceptionnelle avec une variation minimale entre les puits et entre les instruments. Conçu pour une simplicité d’utilisation optimale, le système offre une qualité élevée, une excellente fiabilité et une expérience utilisateur optimale pour les chercheurs qui souhaitent travailler plus intelligemment au laboratoire. Ce pack comprend le système PCR en temps réel QuantStudio 6 Pro, l’orientation SmartStart et une extension de garantie.
  • Fonctionnement mains libres facile et pratique grâce à l’authentification par reconnaissance faciale et aux commandes vocales
  • Réduction des erreurs et des entrées manuelles grâce au flux de travail qPCR intelligent et aux plaques d’essai TaqMan avec RFID
  • Gains d’espace grâce à un faible encombrement et à un véritable fonctionnement autonome ; configuration, démarrage, surveillance et analyse directement sur l’écran tactile
  • Polyvalence des applications grâce à des blocs facilement interchangeables et à trois types de blocs différents
  • Productivité accrue avec compatibilité d’automatisation pour un fonctionnement 24/7
  • Accédez, analysez et partagez des données à tout moment et n’importe où grâce à notre plateforme Connect basée sur le cloud pour l’accès en temps réel aux informations, le stockage sécurisé des données et le partage des résultats en ligne
  • Surveillez les expériences à distance à l’aide de l’application de surveillance Instrument Connect
  • Logiciel de conception et d’analyse compatible avec les systèmes d’exploitation PC et Mac
  • Compatible avec plus de 8 millions de dosages TaqMan pour les expériences d’expression génétique, de variation génétique, de régulation génétique ou d’expression protéique
  • Conçu pour une expérience qPCR simple et efficace. Le fonctionnement en mode mains libres avec authentification faciale et commandes vocales permet aux utilisateurs d’accéder rapidement et facilement à leurs profils et paramètres personnels sans même retirer leurs gants.
  • Grâce aux lecteurs RFID intégrés, le système QuantStudio 6 Pro peut exécuter des plaques de matrice TaqMan avec des étiquettes RFID. Ces étiquettes RFID simplifient le suivi des données (avec le numéro de lot intégré, la date d’expiration, etc.) et réduisent la nécessité d’une saisie manuelle des données grâce à la disposition des dosages préchargés, aux informations sur les colorants et au protocole thermique. L’automatisation de ce transfert de données permet aux utilisateurs de charger la plaque simplement et de démarrer l’exécution—aucune saisie de données nécessaire.
  • Minimisez les temps d’arrêt grâce aux offres de services haut de gamme pour le système QuantStudio 6 Pro. L’aide intelligente permet aux utilisateurs de contacter le support technique directement à partir de l’écran tactile, sans avoir besoin de télécharger des fichiers ou de perdre du temps au téléphone. Les techniciens expérimentés analysent la demande et répondent en fonction des préférences de l’utilisateur (téléphone ou email) puis s’efforce de résoudre le problème le plus rapidement possible.
  • La plate-forme Connect offre aux scientifiques un endroit sûr pour stocker, analyser et partager des données. Les modules d’analyse qPCR Applied Biosystems au sein de la plateforme sont des outils logiciels basés sur un navigateur Web qui sont flexibles, rapides et faciles à utiliser. Ces outils logiciels prennent en charge une grande variété d’analyses, notamment la quantification relative, la courbe standard, la dissociation en haute résolution (HRM), le génotypage et la présence / absence. Ils sont compatibles avec Mac ou PC ainsi qu’avec la plupart des types de fichiers d’instruments Applied Biosystems.
  • Convient à l’échange de blocs de 96 puits (0,2 ml), 96 puits (0,1 ml) et 384 puits. Le système est livré avec un type de bloc ; les autres types peuvent être achetés séparément. I Pour un système prenant en charge les cartes de matrice TaqMan et l’automatisation, veuillez consulter notre système de PCR en temps réel QuantStudio 7 Pro. Pour une flexibilité optimale, envisagez le système de PCR en temps réel QuantStudio 12K Flex, qui peut également accueillir des plaques OpenArray TaqMan.
  • Des flux de travaux simples, des dosages et des réactifs fiables, des formats multiples et des logiciels intuitifs sont disponibles pour un large éventail d’applications, notamment l’expression génétique, la variation génétique et la régulation génétique.
  • La précision des données de puits à puits et instrument à instrument améliorée est obtenue grâce au système OPTIFLEX, qui dispose de six canaux de filtration d’excitation et d’émission découplés avec 21 combinaisons de filtres pour un multiplexage et une flexibilité chimiques optimales.
  • Détectez des variations de la quantité de cible de seulement 1,5 fois dans les réactions en simple-plex et obtenez 10 logs de plage dynamique linéaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format des blocs Interchangeable
Format Plaque 96 puits
À utiliser avec (équipement) Système QuantStudio™, ViiA™ 6
Capacité 0,1 mL
Gamme de produits QuantStudio
Type d’affichage Écran tactile