Code produit 15791168
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Contenu et stockage:
PC (ordinateur portable)
PC (tour)
Configurations des blocs:
384 puits
96 puits
Carte d’essai TaqMan
FAST à 96 puits
Garantie:
Garantie fabricant de 1 an + 3 ans de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an)
Garantie fabricant de 1 an + 1 an de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an)
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
Contenu et stockage
Configurations des blocs
Garantie
Conditionnement
15791168
PC (tour)
FAST à 96 puits
Garantie fabricant de 1 an + 1 an de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an)
1 pièce
15721178
PC (ordinateur portable)
96 puits
Garantie fabricant de 1 an + 1 an de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an)
1 pièce
15711168
PC (ordinateur portable)
96 puits
Garantie fabricant de 1 an + 3 ans de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an)
1 pièce
15701178
PC (ordinateur portable)
FAST à 96 puits
Garantie fabricant de 1 an + 1 an de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an)
1 pièce
15721168
PC (ordinateur portable)
FAST à 96 puits
Garantie fabricant de 1 an + 3 ans de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an)
1 pièce
15741178
PC (ordinateur portable)
384 puits
Garantie fabricant de 1 an + 1 an de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an)
1 pièce
15791158
PC (ordinateur portable)
384 puits
Garantie fabricant de 1 an + 3 ans de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an)
1 pièce
15761178
PC (ordinateur portable)
Carte d’essai TaqMan
Garantie fabricant de 1 an + 1 an de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an)
1 pièce
15711178
PC (tour)
96 puits
Garantie fabricant de 1 an + 1 an de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an)
1 pièce
15741168
PC (tour)
96 puits
Garantie fabricant de 1 an + 3 ans de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an)
1 pièce
15731168
PC (tour)
FAST à 96 puits
Garantie fabricant de 1 an + 3 ans de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an)
1 pièce
15731178
PC (tour)
384 puits
Garantie fabricant de 1 an + 1 an de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an)
1 pièce
15701168
PC (tour)
384 puits
Garantie fabricant de 1 an + 3 ans de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an)
1 pièce
15751178
PC (tour)
Carte d’essai TaqMan
Garantie fabricant de 1 an + 1 an de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an)
1 pièce
15781158
PC (tour)
Carte d’essai TaqMan
Garantie fabricant de 1 an + 3 ans de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an)
1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit
15791168
Fournisseur
Applied Biosystems™
Code fournisseur
A27184
Expédition estimée: 11-12-2026Connectez-vous pour voir le stock disponible
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Offre la fiabilité, la sensibilité et la précision éprouvées du système Applied Biosystems ViiA 7 dans une nouvelle conception industrielle. Le système QuantStudio 7 Flex a été optimisé pour permettre la plus large gamme d’applications de PCR quantitative, avec des colorants, des formats et des options d’automatisation supplémentaires.
Le prix abordable vous permet d’obtenir un instrument de haute performance avec un investissement initial minimal en capitaux Compatible avec plus de 8 millions de dosages TaqMan™ pour les expériences d’expression génétique, de variation génétique, de régulation génétique ou d’expression protéique La conception intelligente de la plateforme QuantStudio™ associée à la fiabilité et à la précision des instruments Applied Biosystems™ Logiciel facile à utiliser, écran tactile réactif et échange de blocs sans effort sans aucun outil nécessaire Le système QuantStudio™ 6 Flex prend en charge la polyvalence des 4 blocs interchangeables
Spécification
Contenu et stockage
PC (tour)
Uniformité thermique
0,25 °C
Capacité
96
Type d’affichage
Écran tactile
Hauteur (métrique)
54,7 cm
Largeur (métrique)
33,8 cm
Garantie
Garantie fabricant de 1 an + 1 an de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an)
Profondeur (métrique)
52,5 cm
Gamme de températures
4°C à 99,9°C
Description
QuantStudio 7 Flex
Vitesse d’échauffement max. (bloc thermique)
96 puits FAST, 6,5°C/s
Vitesse de refroidissement max.
6,0°C/s (96 puits FAST)
Excitation
Excitation 455 à 672 nm, émission 505 à 723 nm
Volume (métrique) d’échantillon de bloc thermique
0,1 ml (96 puits FAST)
Colorants pré-étalonnés
FAM™, SYBR™ Green, VIC™, JOE™, HEX™, TET™, ABY™, NED™, TAMRA™, Cy™3, JUN™, ROX™, Texas Red™, Mustang Purple™, Cy™5, LIZ™, Cy™5.5
Poids
38 kg
Configurations des blocs
FAST à 96 puits
Afficher plus
Afficher moins
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité.
Politique de confidentialité .
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?