Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio 7 PRO 0,2 mL, emballage 96 puits
GREENER_CHOICE
Code produit 16277631 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Change view
Click to view available options
Contenu et stockage:
PC (ordinateur portable)
PC (tour)
Pas de PC
Garantie:
Garantie fabricant de 1 an + 1 an de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an)
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Contenu et stockage Garantie unitSize
16277631 Pas de PC Garantie fabricant de 1 an + 1 an de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an) 1 pièce
16297631 PC (ordinateur portable) Garantie fabricant de 1 an + 1 an de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an) 1 pièce
16217641 PC (tour) Garantie fabricant de 1 an + 1 an de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16277631 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A44289
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le système de PCR en temps réel Applied Biosystems QuantStudio 7 Pro ajoute des fonctionnalités intelligentes et innovantes au flux de travaux PCR en temps réel (qPCR), le tout dans un format compact. Avec authentification faciale, commandes vocales, aide intelligente Smart Help, multiplexage, blocs interchangeables motorisés, flux de travail simplifié, logiciel intuitif et interface tactile capacitive de grande taille.
Caractéristiques de QuantStudio Le système PCR en temps réel 7 Pro comprend :
  • Fonctionnement mains libres facile et pratique grâce à l’authentification par reconnaissance faciale et aux commandes vocales
  • Réduction des erreurs et des saisies manuelles grâce à un flux de travail qPCR intelligent et TaqMan Plaques de matrice avec RFID
  • Gains d’espace grâce à un faible encombrement et à un véritable fonctionnement autonome ; configuration, démarrage, surveillance et analyse directement sur l’écran tactile
  • Tranquillité d’esprit grâce Smart Help ; contactez l’assistance technique directement à partir de l’écran tactile
  • Réduction des durées d’indisponibilité grâce à l’assistance Smart Remote ; montrez les problèmes au support technique pour une résolution rapide
  • Polyvalence d’application avec des blocs facilement modifiés et quatre types de blocs différents
  • Productivité accrue avec compatibilité d’automatisation pour un fonctionnement 24/7
  • Accédez, analysez et partagez des données à tout moment et n’importe où grâce à notre plateforme Connect basée sur le cloud pour l’accès en temps réel aux informations, le stockage sécurisé des données et le partage des résultats en ligne
  • Surveillez les expériences à distance à l’aide de l’application de surveillance Instrument Connect
  • Logiciel de conception et d'analyse compatible avec PC et Mac systèmes d'exploitation
  • Compatible avec plus de 8 millions TaqMan Analyses d'expression génique, de variation génétique, de régulation génique ou d'expériences d'expression protéique
  • Offre une reproductibilité exceptionnelle avec une variation minimale entre les puits et entre les instruments.
  • Conçu pour une simplicité d’utilisation optimale, le système offre une qualité élevée, une excellente fiabilité et une expérience utilisateur optimale pour les chercheurs qui souhaitent travailler plus intelligemment au laboratoire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Pas de PC
Uniformité thermique 0,4 °C
Capacité 96
Type d’affichage Écran tactile
Hauteur (métrique) 54,7 cm
Largeur (métrique) 33,8 cm
Garantie Garantie fabricant de 1 an + 1 an de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an)
Profondeur (métrique) 52,5 cm
Gamme de températures 4°C à 99,9°C
Montée en température max. 6,5°C/s
Description QuantStudio 7 PRO
Excitation Éclairage LED blanc lumineux
Volume (métrique) d’échantillon de bloc thermique 0,2 ml (96 puits)
Multiplex 5/6 cibles
Détection Technologie CMOS
Colorants pré-étalonnés FAM™, SYBR™ Green, VIC™, JOE™, HEX™, TET™, ABY™, NED™, TAMRA™, Cy™3, JUN™, ROX™, Texas Red™, Mustang Purple™, Cy™5, LIZ™, Cy™5.5
Poids 38 kg
Configurations des blocs 96 puits