Learn More
Applied Biosystems™ Système PCR en temps réel QuantStudio™ 7 Pro - Pack d’extension de garantie
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
- Avec authentification faciale, commandes vocales, aide intelligente Smart Help, multiplexage, blocs interchangeables motorisés, flux de travail simplifié, logiciel intuitif et interface tactile capacitive de grande taille.
- Offre une reproductibilité avec une variation minimale entre les puits et entre les instruments.
- Conçu pour une simplicité d’utilisation optimale, le système offre une qualité élevée, une excellente fiabilité et une expérience utilisateur optimale pour les chercheurs qui souhaitent travailler plus intelligemment au laboratoire.
- Fonctionnement mains libres facile et pratique grâce à l’authentification par reconnaissance faciale et aux commandes vocales
- Accédez, analysez et partagez des données à tout moment et n’importe où grâce à notre plateforme Connect basée sur le cloud pour l’accès en temps réel aux informations, le stockage sécurisé des données et le partage des résultats en ligne
- La plate-forme Connect offre aux scientifiques un endroit sûr pour stocker, analyser et partager des données. Les modules d’analyse qPCR Applied Biosystems au sein de la plateforme sont des outils logiciels basés sur un navigateur Web qui sont flexibles, rapides et faciles à utiliser. Ces outils logiciels prennent en charge une grande variété d’analyses, notamment la quantification relative, la courbe standard, la dissociation en haute résolution (HRM), le génotypage et la présence / absence. Ils sont compatibles avec Mac ou PC ainsi qu’avec la plupart des types de fichiers d’instruments Applied Biosystems
- Le système est livré avec un type de bloc ; les autres types peuvent être achetés séparément.
- De plus, un Manipulateur de microplaques Orbitor est disponible pour ce système afin de prendre en charge les flux de travail à haut débit.
- Réalisez des centaines de réactions PCR en temps réel à l’aide des cartes microfluidiques TaqMan Array à 384 puits. Le système QuantStudio 7 Pro maximise vos capacités de production quand il est intégré au système Orbitor Microplate Mover (disponible séparément).
- La précision des données de puits à puits et instrument à instrument améliorée est obtenue grâce au système OPTIFLEX, qui dispose de six canaux de filtration d’excitation et d’émission découplés avec 21 combinaisons de filtres pour un multiplexage et une flexibilité chimiques optimales.
- Détectez des variations de la quantité de cible de seulement 1,5 fois dans les réactions en simple-plex et obtenez 10 logs de plage dynamique linéaire.
Spécification
Spécification
| Format des blocs | Interchangeable |
| Format | Plaque 96 puits |
| À utiliser avec (équipement) | Système QuantStudio™, ViiA™ 7 |
| Capacité | 0,1 mL |
| Gamme de produits | QuantStudio |
| Type d’affichage | Écran tactile |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |