Learn More
Applied Biosystems™ Système de PCR en temps réel QuantStudio™ 7 Pro, pack d’extension de garantie, 96 puits, 0,2 ml
Code produit 17192096 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
17192096 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17192096 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A44557
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le système de PCR en temps réel Applied Biosystems QuantStudio 7 Pro ajoute des fonctionnalités intelligentes et innovantes au flux de travail PCR en temps réel (qPCR), le tout dans un format compact. Le pack comprend le système PCR en temps réel QuantStudio 7 Pro, SmartSmart Orientation et une extension de garantie de 1 an ou de 3 ans.
  • Ajoute des fonctionnalités intelligentes innovantes au flux de travail PCR en temps réel (qPCR), le tout dans un format compact
  • Le système QuantStudio 7 Pro offre une reproductibilité exceptionnelle avec une variation minimale entre les puits et entre les instruments
  • Conçu pour une simplicité d’utilisation optimale, le système offre une haute qualité, un haut débit et une excellente fiabilité
  • Fonctionnement mains libres facile et pratique grâce à l’authentification par reconnaissance faciale et aux commandes vocales
  • Réduction des erreurs et des entrées manuelles grâce au flux de travail qPCR intelligent et aux plaques de dosage TaqMan avec RFID
  • Gains d’espace grâce à un faible encombrement et à un véritable fonctionnement autonome ; configuration, démarrage, surveillance et analyse directement sur l’écran tactile
  • Compatible avec plus de 8 millions de dosages TaqMan pour les expériences d’expression génétique, de variation génétique, de régulation génétique ou d’expression protéique
  • Une expérience utilisateur optimale pour les chercheurs qui souhaitent travailler plus intelligemment en laboratoire
  • Le pack comprend le système de PCR en temps réel QuantStudio 7 Pro, SmartSmart Orientation et une extension de garantie de 1 an ou de 3 ans
  • L’extension de garantie comprend une couverture de service complète et une visite de maintenance planifiée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format des blocs Interchangeable
Contenu et stockage Système PCR en temps réel QuantStudio 7 Pro, bloc de 96 puits, 0,2 ml avec extension de garantie de 3 ans et orientation SmartStart
À utiliser avec (équipement) Thermocycleurs en temps réel
Type d’affichage Écran tactile couleur de 12 po
Conditions d’expédition Température ambiante
Quantité System + SmartStart + 3 yr ext warranty
Customer Education 1 jour sur le site du client
Total Service Coverage Garantie fabricant de 1 an et 1 an de maintenance sur site avec maintenance préventive