Learn More
Applied Biosystems™ Pack d’extension de garantie du système QuantStudio™ 7 Pro Tac
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
- Avec authentification faciale, commandes vocales, aide intelligente Smart Help, multiplexage, blocs interchangeables motorisés, flux de travail simplifié, logiciel intuitif et interface tactile capacitive de grande taille. Offre une reproductibilité exceptionnelle avec une variation minimale entre les puits et entre les instruments. Conçu pour une simplicité d’utilisation optimale, le système offre une qualité élevée, une excellente fiabilité et une expérience utilisateur optimale pour les chercheurs qui souhaitent travailler plus intelligemment au laboratoire.
- Fonctionnement mains libres facile et pratique grâce à l’authentification par reconnaissance faciale et aux commandes vocales
- Réduction des erreurs et des entrées manuelles grâce au flux de travail qPCR intelligent et aux plaques d’essai TaqMan avec RFID
- Gains d’espace grâce à un faible encombrement et à un véritable fonctionnement autonome ; configuration, démarrage, surveillance et analyse directement sur l’écran tactile
- Polyvalence d’application avec des blocs facilement modifiés et quatre types de blocs différents
- Productivité accrue avec compatibilité d’automatisation pour un fonctionnement 24/7
- Accédez, analysez et partagez des données à tout moment et n’importe où grâce à notre plateforme Connect basée sur le cloud pour l’accès en temps réel aux informations, le stockage sécurisé des données et le partage des résultats en ligne
- Surveillez les expériences à distance à l’aide de l’application de surveillance Instrument Connect
- Logiciel de conception et d’analyse compatible avec les systèmes d’exploitation PC et Mac
- Compatible avec plus de 8 millions de dosages TaqMan pour les expériences d’expression génétique, de variation génétique, de régulation génétique ou d’expression protéique
- La plate-forme Connect offre aux scientifiques un endroit sûr pour stocker, analyser et partager des données. Les modules d’analyse qPCR Applied Biosystems au sein de la plateforme sont des outils logiciels basés sur un navigateur Web qui sont flexibles, rapides et faciles à utiliser. Ces outils logiciels prennent en charge une grande variété d’analyses, notamment la quantification relative, la courbe standard, la dissociation en haute résolution (HRM), le génotypage et la présence / absence. Ils sont compatibles avec Mac ou PC ainsi qu’avec la plupart des types de fichiers d’instruments Applied Biosystems.
- Le système est livré avec un type de bloc ; les autres types peuvent être achetés séparément. De plus, un Manipulateur de microplaques Orbitor est disponible pour ce système afin de prendre en charge les flux de travail à haut débit. Pour un système à prix plus élevé qui ne prend pas en charge les cartes de réseau TaqMan ou l’automatisation (mais qui peut être mis à niveau pour le faire ultérieurement), veuillez consulter notre système de PCR en temps réel QuantStudio 6 Pro. Pour une flexibilité optimale, envisagez le système de PCR en temps réel QuantStudio 12K Flex, qui peut également accueillir des plaques OpenArray TaqMan.
- Réalisez des centaines de réactions PCR en temps réel sans effort à l’aide de cartes microfluidique à 384 puits TaqMan Array. Le système QuantStudio 7 Pro maximise vos capacités de production quand il est intégré au système Orbitor Microplate Mover (disponible séparément).
- Des flux de travaux simples, des dosages et des réactifs fiables, des formats multiples et des logiciels intuitifs sont disponibles pour un large éventail d’applications, notamment l’expression génétique, la variation génétique et la régulation génétique.
- La précision des données de puits à puits et instrument à instrument améliorée est obtenue grâce au système OPTIFLEX, qui dispose de six canaux de filtration d’excitation et d’émission découplés avec 21 combinaisons de filtres pour un multiplexage et une flexibilité chimiques optimales.
- Détectez des variations de la quantité de cible de seulement 1,5 fois dans les réactions en simple-plex et obtenez 10 logs de plage dynamique linéaire.
Spécification
Spécification
| Format des blocs | Interchangeable |
| À utiliser avec (équipement) | Système QuantStudio™, ViiA™ 7 |
| Gamme de produits | QuantStudio |
| Type d’affichage | Écran tactile |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Description | Ordinateur portable |