Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio™ Absolute Q™ AutoRun Digital PCR Suite, single to dual configuration upgrade
Code produit 30056277 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 upgrade
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30056277 1 upgrade 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30056277 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A57612
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Upgrade your existing QuantStudio Absolute Q AutoRun Digital PCR Suite, Single Configuration to the QuantStudio Absolute Q AutoRun Digital PCR Suite, Dual Configuration, an integrated system solution that scales precise nucleic acid quantification and offers intuitive automation to help support productivity and accelerate progress.
Upgrade your existing QuantStudio Absolute Q AutoRun Digital PCR Suite, Single Configuration, to the QuantStudio Absolute Q AutoRun Digital PCR Suite, Dual Configuration, an integrated system solution that scales precise nucleic acid quantification and offers intuitive automation to help support productivity and accelerate progress.
The QuantStudio Absolute Q AutoRun Digital PCR Suite, Dual Configuration, consists of two QuantStudio Absolute Q Digital PCR systems integrated with the Spinnaker Microplate Mover via the easy-to-use Momentum Workflow Scheduler Software to manage loading and unloading of plates for an automated workflow. By harnessing the power of two digital PCR systems in your automated workflow, you can double your throughput while fortifying the resilience of your operations.
This upgrade includes a location bracket, a nest adapter, necessary cables, and an updated Thermo Scientific™ Momentum Workflow Software license to support integration of the second QuantStudio Absolute Q Digital PCR System.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Absolute Q™
Tension 100/240 V
À utiliser avec (application) PCR numérique
Quantité 1 upgrade
Type d’étalonnage Positional Teaching
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Nom du produit
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.