Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio™ Absolute Q™ MAP16 Digital PCR Gasket Strip
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
QuantStudio Absolute Q MAP16 gasket strip is one component of the QuantStudio Absolute Q MAP16 Plate Kit (Cat. No. A52865). The gasket strip is intended to supplement the materials supplied in the plate kit for those customers who require additional materials. The gasket strips help with sealing the plate, maintaining pressure, and ensuring thermal uniformity.
Spécification
Spécification
| Code-barres | No Barcode |
| Couleur | Blue |
| Type de produit | dPCR Gasket |
| À utiliser avec (équipement) | MAP16 dPCR Plate |
| Stérilité | Sterile |
| Quantité | 60 Pk. |
For Research Use Only.