Learn More
Applied Biosystems™ Kit de plaques et Master Mix QuantStudio™ Absolute Q™ MAP16
Code produit 17427823 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
12 plates
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17427823 12 plates 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17427823 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A53301
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Composant clé du système de PCR numérique QuantStudio Absolute Q alimenté par la technologie brevetée MAP, qui permet une séparation cohérente et automatisée de l’échantillon en 20 000 microchambres avec un coefficient de variation (CV) de < 1 %.
  • Composant clé du système de PCR numérique QuantStudio Absolute Q
  • Le système est alimenté par la technologie brevetée MAP qui permet une séparation cohérente et automatisée de l’échantillon en 20 000 microchambres avec un coefficient de variation (CV) de < 1 %
  • Le consommable QuantStudio Absolute Q MAP16 utilise des plaques moulées par microinjection pour surmonter les problèmes courants d’incohérence et de volume mort élevé
  • Les avantages de cette approche incluent un volume précis de microchambres, une distribution uniforme des échantillons et plus de 98 % du volume chargé analysé
  • Comprend le Master Mix d’ADN QuantStudio Absolute Q optimisé pour une utilisation avec le système de PCR numérique QuantStudio Absolute Q et les tests de PCR numérique Applied Biosystems (dPCR)
  • La formulation 5X permet l’analyse d’un volume d’échantillons plus élevé, ainsi qu’une quantification précise des cibles d’ADN sans utiliser de courbe d’étalonnage
  • La précision inégalée du système Absolute Q améliore votre confiance dans les mesures pour les réplicats et les expériences
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Code-barres inclus
À utiliser avec (application) PCR numérique
Comprend 12 plaques MAP16, joints, tampon d’isolement et Master Mix de PCR numérique d’ADN Absolute Q™
Quantité 12 plates
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • QS ABS Q MAP16 PLATE MMIX KIT
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methyl-3-isothiazolone, Proteinase, tritirachium album serine, Ethanol, Isopropanol
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic